Learn More
Invitrogen™ pcDNA™3.1 Directional TOPO™ Expression Kit
Description
Includes
Boîte 1 : 20 μl de pcADN 3,1D/V5-His-TOPO (15–20 ng/μl), mélange de 10 μl de dNTP, 50 μl de solution saline, 1 ml d’eau stérile, 20 μl de T7 Séquençage Primer (0,1 μg/μl) 20 μl d’apprêt de séquençage inverse BGH L (0,1 μg/μl), 10 μl modèle PCR de contrôle (0,1 μg/μl), 10 μl d’amorces PCR de contrôle (0,1 μg/μl chacun, 10 μl d’expression Plasmide (0,5 μg/μl) ; Boîte 2 : 6 ml de milieu S.O.C., 21 x 50 μl de cellule TOP10, 50 μl d’ADN de contrôle pUC19
- Utilisation d’une enzyme de correction : moins d’erreurs dans les gènes clonés
- Plus de 90 % des clones sont correctement orientés pour l’expression, ce qui réduit le temps passé à sélectionner des colonies pour l’orientation des clones
- Promoteur CMV : niveaux d’expression élevés
- Étiquette de fusion V5-His à l’extrémité C-terminale pour une détection facile de la protéine recombinante avec un anticorps anti-V5
- Étiquette 6xHis pour la purification rapide des protéines sur la résine de chélation au nickel
Expression constitutive, expression de mammifères, expression des protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Système constitutif ou inductible | Constitutive |
| Type de livraison | Transfection |
| Accélérateur | CMV |
| Type de produit | Kit d’expression TOPO |
| Agent de sélection (eucaryotique) | Geneticin™ (G-418) |
| Contenu et stockage | Boîte 1 (à -20°C) : • 20 µl de pcDNA™3.1D / V5-His-TOPO™ (15–20 ng / µl) • 10 µl de mélange dNTP • 50 µl de solution saline • 1 ml d’eau stérile • 20 µl d’amorce de séquençage T7 (0,1 µg / µl) • 20 µl d’amorce de séquençage antisens BGH (0,1 µg /µl) • 10 µl de modèle PCR de contrôle (0,1 µg / µl) • 10 µl d’amorces pour PCR de contrôle (0,1 µg / µl chacune) • 10 µl de plasmide d’expression (0,5 µg / µl) Boîte 2 (conserver à -80°C) : • 6 ml de milieu S.O.C. (peut être stocké à 4°C ou à température ambiante) • 21 × 50 µl de cellules TOP10 • 50 µl d’ADN de contrôle pUC19 |
| Marqueur de protéine | Étiquette His (6x), étiquette d’épitope V5 |
| Méthode de clonage | Directional TOPO™ |
| Quantité | 20 réactions |
| Vecteur | Vecteurs Directional TOPO, pcDNA |
| Afficher plus |