Learn More
Invitrogen™ pcDNA™3.1/myc-His A, B, & C Mammalian Expression Vectors
Code produit 10778994
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 μg
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10778994 20 μg 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10778994 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur V80020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1111.80€
    958.50€ / 1 kits
    Économisez 153.30€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Contiennent un promoteur fort et un marqueur de sélection pour générer des lignées cellulaires stables
  • Inclut une étiquette d’épitope pour une détection facile avec un anticorps monoclonal et purification rapide sur résine de chélation de nickel
  • Chaque vecteur est disponible en trois cadres de lecture pour simplifier le clonage à l’intérieur du cadre avec une étiquette de fusion
Expression constitutive, expression de mammifères, expression des protéines, protéines, expression, isolement et analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Système constitutif ou inductible Constitutive
Type de livraison Transfection
Accélérateur CMV
Type de produit Vecteur d’expression de cellules de mammifères
Agent de sélection (eucaryotique) Geneticin™ (G-418)
Contenu et stockage Les vecteurs (et le contrôle d’expression approprié) sont superenroulés et lyophilisés. Conserver à -20°C. La stabilité de tous les vecteurs est garantie pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement conservés.
Marqueur de protéine Étiquette His (6x), étiquette d’épitope c-Myc
Méthode de clonage Enzyme de restriction / MCS
Quantité 20 μg
Vecteur pcDNA
Gamme de produits pcDNA
À utiliser avec (application) Expression constitutive