Learn More
Invitrogen™ pcDNA™4/TO Mammalian Expression Vector
Code produit 11540806
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 μg
Conditionnement:
20µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11540806 20 μg 20µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11540806 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur V102020
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Utilise le promoteur CMV complet et ajoute des éléments de contrôle provenant de l’opéron de résistance à la tétracycline bactérienne pour réprimer et déréprimer efficacement la transcription à partir de séquences de promoteur de cellules de mammifères fortes connues
  • Utilise un mécanisme de répresseur qui bloque la transcription à partir du puissant promoteur CMV en l’absence de tétracycline
  • Comme les éléments du système T-REx n’utilisent pas de transactivateurs viraux, l’utilisateur peut obtenir une expression de haut niveau à partir du promoteur CMV complet sans activation secondaire et non spécifique des gènes hôtes
  • Deux séquences d’opérateurs de tétracycline (TetO2) ont été insérées entre la boîte TATA du promoteur CMV et le site de démarrage transcriptionnel : La séquence TetO2 elle-même n’a aucun effet sur l’expression. Lorsque la protéine répresseur de tétracycline (TR) est présente, elle lie efficacement les sites TetO2 et bloque l’initiation de la transcription
  • La tétracycline ajoutée au milieu de culture se lie et modifie la conformation de la protéine TR
  • Ce changement provoque la libération par la protéine TR des sites TetO2, en déréprimant la transcription du promoteur CMV pour l’expression de haut niveau du gène d’intérêt
  • Les niveaux d’expression peuvent être modulés en fonction de la concentration de tétracycline et peuvent être induits à des niveaux qui sont atteints avec des vecteurs d’expression CMV constitutive
  • Gène de résistance à la Zeocin ou à l’hygromycine pour une sélection efficace des lignées cellulaires de mammifères stables
  • Grand site de clonage multiple pour simplifier le clonage
Expression de cellules de mammifères, Expression de protéines, Protéines, Expression, Isolement et analyse, Expression régulée, Intégration ciblée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Système constitutif ou inductible Inductible
Type de livraison Transfection
Agent d’induction Tétracycline
Accélérateur CMV / TO
Type de produit Vecteur d’expression de cellules de mammifères
Agent de sélection (eucaryotique) Zéocine™
Marqueur de protéine Non étiqueté
Méthode de clonage Enzyme de restriction / MCS
Quantité 20 μg
Vecteur pcDNA
Gamme de produits T-REx, pcDNA
À utiliser avec (application) Expression régulée