Learn More
Invitrogen™ pcDNA™5/FRT Mammalian Expression Vector
Description
Includes
Vecteurs pcDNA5 / FRT et pcDNA5 / FRT / CAT.
- Ce vecteur contient un promoteur CMV pour une expression de haut niveau dans les cellules de mammifères
- Dix sites de restriction uniques pour faciliter le clonage
- Site de la cible de recombinaison FLP (FRT) pour l’intégration par recombinaison Flp du vecteur dans la lignée cellulaire hôte Flp-In
- Gène de résistance à l’hygromycine pour la sélection de lignées cellulaires stables
Expression constitutive, Expression de cellules de mammifères, Expression de protéines, Protéines, Expression, Isolement et analyse, Intégration ciblée
Spécification
Spécification
| Système constitutif ou inductible | Constitutive |
| Type de livraison | Transfection |
| Accélérateur | CMV |
| Type de produit | Vecteur d’expression de cellules de mammifères |
| Agent de sélection (eucaryotique) | Hygromycine |
| Contenu et stockage | Contient à la fois des vecteurs pcDNA5⁄FRT et pcDNA5⁄FRT⁄CAT. Conserver à -20°C |
| Marqueur de protéine | Non étiqueté |
| Méthode de clonage | Enzyme de restriction / MCS |
| Quantité | 20 μg |
| Vecteur | pcDNA |
| Afficher plus |