Learn More
Invitrogen™ pcDNA™6/TR vector Mammalian Expression Vector
Description
Includes
20 μg de vecteur superenroulé (40 μl à 0,5 μg / μl) fourni dans un tampon TE, pH 8,0.
- Le vecteur régulateur, le pcDNA6 / TR, est fourni pour l’expression de haut niveau de la protéine répresseur de tétracycline (TR)
- Ce vecteur exprime le gène de résistance à la blasticidine pour une sélection rapide des lignées cellulaires de mammifères qui expriment de façon stable la protéine TR
Expression de cellules de mammifères, Expression de protéines, Protéines, Expression, Isolement et analyse, Expression régulée, Intégration ciblée
Spécification
Spécification
| Système constitutif ou inductible | Inductible |
| Type de livraison | Transfection |
| Accélérateur | CMV |
| Type de produit | Vecteur d’expression de cellules de mammifères |
| Agent de sélection (eucaryotique) | Blasticidine |
| Contenu et stockage | 20 µg de vecteur superenroulé (40 µl à 0,5 µg / µl) fourni dans un tampon TE, pH 8,0. Conserver à -20°C. |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Marqueur de protéine | Non étiqueté |
| Quantité | 20 μg |
| Vecteur | pcDNA |
| Afficher plus |