Learn More
Invitrogen™ PCRX Enhancer System
Code produit 10781144
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10781144 250 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10781144 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 11495017
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
La solution d’optimisation PCRx comprend un tampon d’amplification par PCRx 10X, une solution d’optimisation 10X PCRx et du sulfate de magnésium à 50 mM.
Tampon optimisé et système de cosolvant pour simplifier l’amplification de PCR
PCRX Enhancer System is an optimized buffer and cosolvent system designed for use in conjunction with DNA polymerases to optimize PCR of problematic and/or GC-rich templates. 10X PCRX Enhancer Solution with 10X PCRX Amplification Buffer offers higher primer specificity, broader magnesium concentration, broader annealing temperature, and improved thermostability of DNA polymerases such as Taq DNA polymerase and Platinum Taq DNA Polymerase.
Le système d’optimisation PCRx est utilisé en association avec des ADN polymérases pour optimiser la PCR de modèles problématiques et / ou riches en GC. La solution d’optimisation 10X PCRx avec le tampon d’optimisation 10X PCRx offre une spécificité d’amorce plus élevée, une concentration plus large de magnésium, une température d’hybridation plus large et une thermostabilité améliorée des ADN polymérases comme l’ADN polymérase Taq et l’ADN polymérase PlatinumPfx.
  • 250 réactions
PCR riche en GC, PCR, PCR et PCR en temps réel
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) PCR standard
Quantité 250 réactions
Comprend • 2 x 1 ml de solution de séquence activatrice PCRx 10X
• 1 x 1 ml de MgSO4 à 50 mM
• 2 x 1 ml de tampon d’amplification PCRx 10X
Conserver à -20°C.
compliance-icons
Identifiant produit
  • PCRX Enhancer System
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-methylmorpholine-4-oxide