Learn More
Invitrogen™ Plasmid pCMV·SPORT-βgal
Code produit 11563127
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 μg
Conditionnement:
25µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11563127 25 μg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11563127 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 10586014
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisé comme contrôle positif pour la surveillance de l’expression dans les cellules eucaryotes
  • Le plasmide contient la b-galactosidase (b-gal) du gène rapporteur d’E. coli cloné comme fragment Not I dans le plasmide pCMV·SPORT1
  • Le plasmide contient également le promoteur CMV en amont du gène b-gal, suivi du signal de SV40 t-intron et de polyadénylation
  • Le gène de la b-lactamase permet de sélectionner la résistance à l’ampicilline dans E. coli
Production d’anticorps et de culture cellulaire, dosages de bêta-galactosidase, bioproduction, dosages d’expression constitutive / d’activité d’enzymes et de protéines, expression de mammifères, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse, dosages de rapporteurs
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Système constitutif ou inductible Constitutive
Type de livraison Transfection
Accélérateur CMV
Type de produit Plasmide
Gène rapporteur Beta-Gal (lacZ)
Agent de sélection (eucaryotique) Néant
Contenu et stockage Conserver à +4°C. Conserver à -20°C à long terme.
Conditions d’expédition Produit homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Marqueur de protéine Non étiqueté
Quantité 25 μg
Vecteur pCMV
À utiliser avec (application) Dosages de rapporteurs, expression constitutive