Learn More
Invitrogen™ Platinum™ Blue PCR SuperMix
Code produit 10442862
Modifier l'affichage
Click to view available options
100 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10442862 100 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10442862 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 12580015
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Premixed reagents for high-throughput applications
Accuprime ADN polymérase
• Pour éviter le mispriming
• Platinum™
• Platinum™ Blue PCR SuperMix
• Composition:, , 22mm Tris-HCl (pH 8,4), , 55mm KCl, , 1,65mm MgCl2, , 220 μM dNTPs, , glycérol, , stabilisants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 4 x 1.125mL Composition: Each tube contains 22U/mL complexed recombinant Taq DNA Polymerase with Platinum Taq Antibody, 22mM Tris-HCl (pH 8.4), 55mM KCl, 1.65mM magnesium chloride, 220μM dGTP, 220μM dATP, 220μM dTTP, 220μM dCTP, stabilizers, glycerol, and blue tracking dye.
Quantité 100 reactions
À utiliser avec (application) Real Time PCR (qPCR), Standard PCR
Nbre de réactions 100
En surplomb 3’-A
Taille (produit final) 5kb or less