Learn More
Invitrogen™ ADN polymérase Taq Platinum™
Code produit 10358742
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
120 réactions
300 réactions
5000 réactions
600 réactions
Conditionnement:
120 réactions
300 réactions
600 réactions
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
10358742 600 réactions 600 réactions
10033232 120 réactions 120 réactions
10277202 300 réactions 300 réactions
10728473 5000 réactions -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10358742 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 10966034
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Includes
Chaque boîte contient : ADN polymérase Platinum Taq ; tampon PCR 10X (sans chlorure de magnésium) ; chlorure de magnésium 50 mM ; extension KB
ADN polymérase thermostable à démarrage à chaud pratique et fiable pour la PCR qui offre une meilleure spécificité que celle de l’ADN polymérase Taq
Invitrogen Platinum Taq DNA Polymerase is a convenient and reliable hot-start thermostable DNA polymerase for PCR that provides enhanced specificity over that of Taq DNA Polymerase. The hot start property of the enzyme is conferred by thermolabile monoclonal antibodies that render Taq DNA polymerase inactive until the initial PCR denaturation step, thus preventing the extention of nonspecifically annealed primers and improving product yield.
Utilisez l’ADN polymérase Platinum Taq pour l’amplification d’ADN provenant de matrices génomiques, virales et plasmides complexes, ainsi qu’en PCR en temps réel. La propriété de “démarrage à chaud” de la préparation d’enzymes est conférée par des anticorps monoclonaux thermolabiles qui rendent l’ADN polymérase Taq inactive jusqu’à l’étape de dénaturation par PCR initiale.
  • Pratique : assemblage de réactions PCR à température ambiante
  • Spécificité : la cinétique de “démarrage à chaud” réduit l’hybridation d’amorce non spécifique, améliorant le rendement des produits
  • Taille des produits : utilisation pour des produits de PCR allant jusqu’à 10 kb
  • Flexibilité : la charge KB en option offre plus de polyvalence aux essais PCR
Utiliser l’ADN polymérase Platinum Taq
  • Tout comme l’ADN polymérase Taq, l’ADN polymérase Platinum Taq a une activité de transférase terminale dissociée de tout modèle qui ajoute la 3’-désoxyadénosine aux extrémités des produits et qui présente une activité exonucléase de 5’ → 3’ (mais pas d’activité exonucléase 3’ → 5’)
  • Les produits de PCR générés avec l’ADN polymérase Platinum Taq peuvent être utilisés dans les mêmes applications en aval sans modifications de protocoles
Amplification de l’ADN traité par bisulfite, biologie de chromatine, immunoprécipitation de chromatine (ChIP), PCR rapide, PCR à démarrage à chaud, analyse de méthylation, PCR, PCR et PCR en temps réel, RNAI, épigénétique et recherche d’ARN non codant, PCR de routine
Bestellinformation
Conditions d’expédition : Homologuée pour des expéditions sur de la glace carbonique ou humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Contenu et stockage • 1 x 120 µl d’ADN polymérase Platinum Taq
• 3 x 1,25 ml de tampon de PCR 10X (sans chlorure de magnésium)
• 1 x 1 ml de MgCl2 à 50 mM
• 1 x 1,3 ml d’extension KB
Conserver entre -10 et -30°C dans un congélateur sans système de dégivrage.
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Faible
Polymérase ADN polymérase Platinum Taq
Vitesse de réaction Rapide ou standard
Activité exonucléasique 5’ à 3’
Type de produit ADN polymérase
Quantité 600 réactions
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
À utiliser avec (application) Hot-start PCR
Fidélité (par rapport à Taq) 1 X
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
Nbre de réactions 600 réactions
En surplomb 3’-A
Format de réaction Composants séparés
Taille (produit final) 5 kb ou moins
Matériau de départ ADN
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.