Learn More
Invitrogen™ ADN polymérase Taq Platinum™, haute fidélité
Code produit 10524253
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
100 réactions
5000 réactions
500 réactions
Conditionnement:
100 réactions
500 réactions
5000 réactions
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
10524253 100 réactions 100 réactions
10665783 500 réactions 500 réactions
10675783 5000 réactions 5000 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10524253 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 11304011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    457.00€
    374.65€ / 100 réactions
    Économisez 82.35€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
La haute fidélité de l’ADN polymérase Platinum™ Taq (20 μl, à 5 U/μl) est fournie avec un flacon 10X de tampon haute fidélité [600 mM de Tris-SO4 (pH 8,9), 180 mM (NH4)2SO4] (1,25 ml) et un flacon de 50 mM de MgSO4 (1 ml).
Idéal pour l’amplification de fragments d’ADN lorsque des rendements élevés et une amplification robuste sont nécessaires
Platinum Taq DNA Polymerase, High Fidelity, is ideal for amplification of DNA fragments when high yields and robust amplification are required. High fidelity is provided by a mixture of Platinum Taq DNA Polymerase and the proofreading enzyme. PCR specificity is improved with built-in Platinum hot-start technology.
La haute fidélité est fournie par un mélange d’ADN polymérase Platinum Taq et de polymérase à activité corrective (activité d’exonucléase 3´ → 5´) de l’espèce Pyrococcus GB-D. La spécificité de la PCR est améliorée par l’incorporation de la technologie Platinum à “démarrage à chaud” automatique.
  • Fidélité : haute fidélité plus de six fois supérieure à l’ADN polymérase Taq
  • Taille des amplicons : amplification de fragments jusqu’à 15 kb
  • Confort : assemblage de réaction à température ambiante
  • Applications : amplification d’ADN provenant de modèles génomiques, viraux et plasmides complexes ; et RT-PCR
Définition de l’unité
  • Une unité de l’ADN polymérase Platinum™ Taq haute fidélité représente la quantité d’enzyme requise pour incorporer 10 nmol de désoxyribonucléotide dans l’ADN en 30 minutes à 74°C
Amplification de l’ADN traité par bisulfate, biologie de la chromatine, immunoprécipitation de la chromatine (ChIP), PCR haute fidélité, PCR à démarrage rapide, PCR à long fragment, analyse de méthylation, PCR et PCR en temps réel, ARNi, recherche d’ARN non codant et épigénétique, séquençage de Sanger, accessoires et technologie de séquençage de Sanger, séquençage
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • 1 x 20 µl d’ADN polymérase haute fidélité Platinum Taq (5 U/µl)
• 1 x 1,25 ml de tampon haute fidélité 10X [600 mM de Tris-SO4 (pH 8,9), 180 mM (NH4)2SO4]
• 1 x 1 ml de MgSO4 à 50 mM
Conserver entre -10°C et -30°C.
Méthode de détection Amorce-sonde
GC-Rich PCR Performance Faible
Polymérase ADN polymérase haute fidélité Platinum Taq
Vitesse de réaction Étalon
Type de produit ADN polymérase haute fidélité
Quantité 100 réactions
Conditions d’expédition Glace carbonique
À utiliser avec (application) Hot-start PCR, High-fidelity PCR
Fidélité (par rapport à Taq) 6 X
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
Nbre de réactions 100 réactions
En surplomb Mélangé
Format de réaction Composants séparés
Taille (produit final) 20 kb ou moins