Learn More
Invitrogen™ ADN polymérase Taq Platinum™, haute fidélité
Description
Includes
La haute fidélité de l’ADN polymérase Platinum™ Taq (20 μl, à 5 U/μl) est fournie avec un flacon 10X de tampon haute fidélité [600 mM de Tris-SO4 (pH 8,9), 180 mM (NH4)2SO4] (1,25 ml) et un flacon de 50 mM de MgSO4 (1 ml).
Platinum Taq DNA Polymerase, High Fidelity, is ideal for amplification of DNA fragments when high yields and robust amplification are required. High fidelity is provided by a mixture of Platinum Taq DNA Polymerase and the proofreading enzyme. PCR specificity is improved with built-in Platinum hot-start technology.
La haute fidélité est fournie par un mélange d’ADN polymérase Platinum Taq et de polymérase à activité corrective (activité d’exonucléase 3´ → 5´) de l’espèce Pyrococcus GB-D. La spécificité de la PCR est améliorée par l’incorporation de la technologie Platinum à “démarrage à chaud” automatique.
- Fidélité : haute fidélité plus de six fois supérieure à l’ADN polymérase Taq
- Taille des amplicons : amplification de fragments jusqu’à 15 kb
- Confort : assemblage de réaction à température ambiante
- Applications : amplification d’ADN provenant de modèles génomiques, viraux et plasmides complexes ; et RT-PCR
- Une unité de l’ADN polymérase Platinum™ Taq haute fidélité représente la quantité d’enzyme requise pour incorporer 10 nmol de désoxyribonucléotide dans l’ADN en 30 minutes à 74°C
Amplification de l’ADN traité par bisulfate, biologie de la chromatine, immunoprécipitation de la chromatine (ChIP), PCR haute fidélité, PCR à démarrage rapide, PCR à long fragment, analyse de méthylation, PCR et PCR en temps réel, ARNi, recherche d’ARN non codant et épigénétique, séquençage de Sanger, accessoires et technologie de séquençage de Sanger, séquençage
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • 1 x 100 µl d’ADN polymérase Platinum Taq haute-fidélité (5 U/µl) • 1 x 2,25 ml de tampon haute-fidélité 10X [600 mM de Tris-SO4 (pH 8,9), 180 mM (NH4)2SO4] • 1 x 1 ml, 50 mM de MgSO4 Conserver entre -10°C et -30°C. |
| Méthode de détection | Amorce-sonde |
| GC-Rich PCR Performance | Faible |
| Polymérase | ADN polymérase haute fidélité Platinum Taq |
| Vitesse de réaction | Étalon |
| Type de produit | ADN polymérase haute fidélité |
| Quantité | 500 réactions |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| À utiliser avec (application) | Hot-start PCR, High-fidelity PCR |
| Fidélité (par rapport à Taq) | 6 X |
| Afficher plus |