Learn More
Invitrogen™ ADN polymérase Taq Platinum™, haute fidélité
Code produit 10675783
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
100 réactions
5000 réactions
500 réactions
Conditionnement:
100 réactions
500 réactions
5000 réactions
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
10675783 5000 réactions 5000 réactions
10524253 100 réactions 100 réactions
10665783 500 réactions 500 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10675783 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 11304102
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
L’ADN polymérase Platinum Taq haute fidélité (1 000 μl, à 5 U / μl) est fourni avec un flacon (50 ml) de tampon haute fidélité 10X (600 mM de Tris-SO4 (pH 8,9), 180 mM (NH4)2SO4) et un flacon (25 mL) de MgSO4 à 50 mM.
Idéal pour l’amplification de fragments d’ADN lorsque des rendements élevés et une amplification robuste sont nécessaires
Platinum Taq DNA Polymerase, High Fidelity, is ideal for amplification of DNA fragments when high yields and robust amplification are required. High fidelity is provided by a mixture of Platinum Taq DNA Polymerase and the proofreading enzyme. PCR specificity is improved with built-in Platinum hot-start technology.
La haute fidélité est fournie par un mélange d’ADN polymérase Platinum Taq et de polymérase à activité corrective (activité d’exonucléase 3’ à 5’) de l’espèce Pyrococcus GB-D. La spécificité de la PCR est améliorée par l’incorporation de la technologie Platinum à “démarrage à chaud” automatique.
  • Fidélité : haute fidélité plus de six fois supérieure à l’ADN polymérase Taq
  • Taille des amplicons : amplification de fragments jusqu’à 15 kb
  • Confort : assemblage de réaction à température ambiante
  • Applications : amplification d’ADN provenant de modèles génomiques, viraux et plasmides complexes et RT-PCR.
Définition de l’unité :
Une unité de l’ADN polymérase Platinum Taq haute fidélité représente la quantité d’enzyme requise pour incorporer 10 nmol de désoxyribonucléotides dans l’ADN en 30 minutes et à 74 °C.
PCR haute fidélité, PCR à démarrage à chaud, PCR à fragments longs, PCR, PCR et PCR en temps réel, séquençage Sanger, technologie de séquençage Sanger et accessoires, séquençage
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • 1 x 1 000 µl d’ADN polymérase haute fidélité Platinum Taq (5 U/µl)
• 1 x 50 ml de tampon haute fidélité 10X [600 mM de Tris-SO4 (pH 8,9), 180 mM (NH4)2SO4]
• 1 x 25 ml de MgSO4 à 50 mM
Conserver entre -10°C et -30°C.
Méthode de détection Amorce-sonde
GC-Rich PCR Performance Faible
Méthode PCR RT-qPCR en 1 étapes
Polymérase ADN polymérase haute fidélité Platinum Taq
Vitesse de réaction Étalon
Type de produit ADN polymérase
Quantité 5,000 reactions
Conditions d’expédition Glace carbonique
À utiliser avec (application) Clonage, High-fidelity PCR
Fidélité (par rapport à Taq) 6 X
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
Nbre de réactions 5000 réactions
En surplomb Mixte, 3’-A
Format de réaction Composants séparés
Taille (produit final) 20 kb ou moins