Learn More
Invitrogen™ SuperMix PCR haute fidélité Platinum™
Code produit 10545013
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
100 réactions
5000 réactions
Conditionnement:
100 réactions
5000 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
10545013 100 réactions 100 réactions
10175622 5000 réactions 5000 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10545013 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 12532016
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Le mélange SuperMix pour PCR, haute fidélité, est disponible à une concentration de 1,1X permettant d’utiliser environ 10 % du volume final de la réaction pour l’ajout des solutions d’amorce et de modèle. Des réactifs de 50 μl chacun et en quantité suffisante pour 100 réactions d’amplifications sont fournies (4 x 1,125 ml). Composant du mélange Platinum PCR SuperMix haute fidélité : ADN polymérase Taq recombinante complexée 22 U/ml, polymérase thermostable GB-D des espèces Pyrococcus et anticorps Platinum Taq ; 66 mM de Tris-SO4 (pH 8,9) ; 19,8 mM (NH4)2 SO4 ; 2,4 mM de MgSO4 ; 220 μM de dNTPs ; et stabilisateurs.
Requires
Matrices et amorces
Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
Platinum PCR SuperMix, High Fidelity, is a ready-to-use mixture of DNA polymerase, salts, magnesium, and dNTPs for efficient PCR amplification. Designed for high-specificity, high-fidelity DNA amplification, Platinum PCR SuperMix reduces reaction set-up time and only requires the addition of template and primer.
Le mélange Platinum PCR SuperMix haute fidélité est un mélange prêt à l’emploi d’ADN polymérase, de sels, de magnésium et de dNTP pour une amplification par PCR efficace. Il vous suffit d’ajouter le modèle et les amorces, divisant ainsi par deux le temps de préparation.
  • Atteindre une fidélité plus de six fois supérieure à celle de l’ADN polymérase Taq
  • Amplifiez des fragments jusqu’à 15 kb
  • Obtenez des produits qui sont un mélange d’éléments à extrémités franches et à extrémités 3’-A ; toutefois, la majorité des extrémités présentera une extrémité débordante 3’-A
  • Limitez l’optimisation de la PCR
Utilisation du mélange SuperMix pour PCR, de haute fidélité, Platinum
le mélange SuperMix pour PCR de haute fidélité Platinum est destiné aux applications d’amplification d’ADN à haute spécificité et haute fidélité, telles que le clonage et la mutagenèse. La haute fidélité est procurée par un mélange d’ADN polymérase Taq et de polymérase à activité corrective de l’espèce Pyrococcus GB-D. La haute spécificité est réalisée par les anticorps anti-Taq permettant un “démarrage à chaud” automatique de la PCR. Cette capacité de démarrage à chaud augmente la spécificité et le rendement et permet de mener la réaction à température ambiante.
PCR haute fidélité, PCR à démarrage à chaud, PCR à fragments longs, PCR, PCR et PCR en temps réel
Informations sur la commande
Produit homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1,1X
Contenu et stockage • 4 × 1,125ml de Platinum PCR SuperMix haute fidélité
Conserver à -20 °C dans un congélateur sans système de dégivrage.
GC-Rich PCR Performance Faible
Polymérase ADN polymérase haute fidélité Platinum Taq
Vitesse de réaction Étalon
Quantité 100 réactions
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
À utiliser avec (application) Hot-start PCR, High-fidelity PCR
Fidélité (par rapport à Taq) 6 X
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
Nbre de réactions 100 réactions
En surplomb Mélangé
Format de réaction SuperMix ou Master Mix
Taille (produit final) 15 kb ou moins