Learn More
Invitrogen™ SuperMix-UDG PCR quantitatif Platinum™
Description
Includes
2X concentration [40mM Tris-HCl (pH 8.4), 100mM KCl, 6mM MgCl2 , 400μM dATP, 400μM dCTP, 400μM dGTP, 800μM dUTP, 40 units/mL UDG, 60 units/ml Platinum™ Taq DNA Polymerase, stabilizers], vial of 50mM MgCl2
- Sensibilité et spécificité élevées
- Permet un assemblage de réactions à température ambiante
- Simple d’utilisation : il vous suffit d’ajouter une matrice et des amorces ou des sondes fluorogéniques pour la détection
- Comprend un flacon de 50 mM de MgCl2 pour s’adapter à toute une variété de systèmes d’amorce/matrice de PCR
- Compatible avec la plupart des appareils en temps réel
Informations sur la commande
Garantie stable pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct. Durée de conservation minimale garantie : 60 jours. Conditions d’expédition : Glace carbonique.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Le SuperMix-UDG PCR quantitatif Platinum™ est fourni dans une concentration 2X [40 mM de Tris-HCl (pH 8,4), 100 mM de KCl, 6 mM de MgCl2, 400 µm de dATP, 400 µm dCTP, 400 µM de dGTP, 800 µm de dUTP, 40 unités/ml d’UDG, 60 unités/ml d’ADN polymérase Platinum™ Taq, stabilisateurs]. Un flacon de 50 mM de MgCl2 est également fourni. Conserver à -20°C. Garantie stable pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct. |
| Méthode de détection | Amorce-sonde |
| GC-Rich PCR Performance | Élevé |
| Méthode PCR | qPCR |
| Vitesse de réaction | Étalon |
| À utiliser avec (équipement) | Système 7500, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, Stratagene Mx4000, MJ Chromo4, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Cepheid SmartCycler, BioRad MyiQ |
| Gamme de produits | Platine |
| Type de produit | SuperMix-UDG PCR quantitatif |
| Quantité | 500 réactions |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Afficher plus |