Learn More
Invitrogen™ CellsDirect™ One-Step qRT-PCR Kit with ROX, for ABI 7000, 7300, 7700, and 7900(HT) instruments
Code produit 10504863
Change view
Click to view available options
Nbre de réactions:
100 réactions
500 réactions
Conditionnement:
100 réactions
500 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions unitSize
10504863 100 réactions 100 réactions
10583513 500 réactions 500 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10504863 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 11754100
L’étape de purification de l’ARN n’est pas nécessaire, ce qui permet d’économiser du temps et de l’argent
Le kit de RT-qPCR en une étape CellsDirect fournit des résultats de qPCR en temps réel extrêmement sensibles et spécifiques, directement à partir des cellules, et sans nécessiter d’étape de purification de l’ARN.
Flux de travail simplifié Dans la PCR quantitative en temps réel (RT-qPCR) classique, vous devez d’abord procéder à l’isolement de l’ARN des cellules en effectuant une procédure chronophage pouvant entraîner une perte de matériau. Le kit CellsDirect One-Step RT-qPCR vous permet de lyser les cellules et d’ajouter le lysat complet directement à une réaction RT-qPCR en une étape avec un minimum de manipulation et de perte d’échantillons.
Idéal pour les applications de RT-qPCR La technologie CellsDirect est validée pour les études d’expression génétique impliquant des échantillons limités et permet de valider l’extinction de l’ARNi. Les kits RT-qPCR en une étape CellsDirect sont particulièrement précieux dans les applications à haut débit car ils éliminent les étapes de purification d’ARN coûteuses et chronophages. Le kit RT-qPCR en une étape CellsDirect peut également être utilisé pour détecter des cibles d’ADN génomiques.
Les kits de RT-qPCR en une étape CellsDirect peuvent être utilisés conjointement avec des sondes d’hydrolyse (par exemple, les amorces fluorogéniques TaqMan™ ou LUX™).
  • Efficacité : gagnez du temps et économisez de l’argent avec un débit augmenté
  • Commodité : mélange enzymatique qui comprend la transcriptase inverse SuperScript™ III et l’ADN polymérase Platinum™ Taq
  • Sensibilité : pas d’étape d’isolement de l’ARN séparée, ce qui augmente la sensibilité en minimisant la perte d’échantillons
  • Large plage de détection : détection des cibles dans des échantillons comprenant entre une et 10 000 cellules
  • Polyvalence : compatible avec une grande variété de lignées cellulaires et d’échantillons prélevés par microdissection par capture laser (LCM)
  • À utiliser avec les instruments ABI 7000, 7300, 7700 et 7900 (HT)
Ce kit comprend du Reaction Mix 2X contenant un colorant de référence ROX™. Un kit équivalent contenant un tube séparé de colorant de référence ROX est également disponible.
Analyse d’expression génétique et génotypage, PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR), profilage d’expression génétique en temps réel par PCR, PCR en temps réel directement à partir d’échantillons
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage • Tampon de resuspension, 10 ml
• Activateur de lyse, 1 ml
• 1 U/µl de DNase I, qualité amplification, 500 µl
• Tampon de DNase I 10X, 160 µl
• EDTA 25 mM, 400 µl
• Mélange RT SuperScript™ III / Platinum™ Taq, 100 µl
• Reaction Mix avec ROX™ 2X, 2 x 1,25 ml
• MgSO4 50 mM, 1 ml
• Eau traitée par DEPC, 2 ml
• 10 ng/µl d’ARN total HeLa, 10 µl
Le kit est expédié sur glace sèche et doit être stocké à -20°C.
Méthode de détection Amorce-sonde
Vitesse de réaction Rapide ou standard
À utiliser avec (équipement) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Eppendorf™ MasterCycler™ RealPlex, QuantStudio 3 and 5 systems, QuantStudio 6 and 7 Pro systems, QuantStudio 7 Flex system, QuantStudio 12k Flex system, QuantStudio 6 Flex system
Gamme de produits CellsDirect, Platinum, SuperScript
Quantité 100 réactions
À utiliser avec (application) PCR en temps réel
Nbre de réactions 100 réactions
Type d’échantillon Cellules