Learn More
Invitrogen™ Système de RT-PCR One-Step SuperScript™ III avec ADN polymérase Platinum™ Taq
Code produit 10464022
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
100 réactions
25 réactions
Conditionnement:
100 réactions
25 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
10464022 25 réactions 25 réactions
10082922 100 réactions 100 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10464022 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 12574018
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Conçue pour la détection et l’analyse sensibles, reproductibles et en point final des molécules d’ARN par RT-PCR
The SuperScript III One-Step RT-PCR System with Platinum Taq DNA Polymerase is designed for the sensitive, reproducible, end-point detection and analysis of RNA molecules by RT-PCR. Using this convenient one-step formulation, you can perform both cDNA synthesis and PCR amplification in a single tube using gene-specific primers and target RNAs from either total RNA or mRNA. The system uses a mixture of SuperScript III Reverse Transcriptase and Platinum Taq DNA polymerase in an optimized reaction buffer, and it can detect a wide range of RNA targets, from 200 bp to 4.5 kb. The amount of starting material can range from 0.01 pg to 1 μg of total RNA.
Le système de RT-PCR en une étape SuperScript® III avec l’ADN polymérase Platinum® Taq est conçu pour la détection et l’analyse sensibles et reproductibles en point final de molécules d’ARN par RT-PCR. En utilisant cette formulation pratique en une étape, vous pouvez effectuer la synthèse d’ADNc et l’amplification par PCR dans un seul et même tube en utilisant des amorces spécifiques aux gènes ainsi que des ARN cibles provenant soit d’ARN total, soit d’ARNm. Le système utilise un mélange de transcriptase inverse SuperScript® III et d’ADN polymérase Platinum® Taq dans un tampon de réaction optimisé, et il peut détecter un large éventail de cibles d’ARN, de 200 bp à 4,5 kb. La quantité de produit de départ peut aller de 0,01 pg à 1 µg d’ARN total. Principaux avantages de ce kit :
• Sensibilité : détection courante pouvant aller jusqu’à 0,01 pg d’ARN total (voir illustration)
• Confort : format en une étape pour plus de vitesse et de praticité, et qui réduit également la variabilité entre les réactions
• Spécificité : utilise la RT SuperScript® III pour la synthèse d’ADNc jusqu’à 55°C, pour un amorçage plus spécifique avec des amorces spécifiques aux gènes (voir illustration)
• Taille des amplicons : détection compatible de cibles allant jusqu’à 4,5 kb en longueur pour plus de flexibilité
Transcriptase inverse SuperScript® III
La transcriptase inverse SuperScript® III est une version de RT M-MLV conçue pour réduire l’activité de la RNase H et fournir une stabilité thermique accrue. L’enzyme peut synthétiser de l’ADNc à une plage de températures allant de 45 à 60°C, offrant une meilleure spécificité, des rendements plus élevés d’ADNc et davantage de produit de pleine longueur que d’autres transcriptases inverses. Comme SuperScript® III RT n’est pas significativement inhibé par l’ARN ribosomique et de transfert, il peut être utilisé pour synthétiser l’ADNc à partir de l’ARN total.
ADN polymérase Platinum® Taq
L’ADN polymérase Platinum® Taq est une ADN polymérase Taq recombinante complexée avec un anticorps exclusif qui bloque l’activité des polymérases à des températures ambiantes. L’activité est restaurée après l’étape de dénaturation en cyclage PCR à 94°C, offrant un “démarrage à chaud” automatique en PCR pour une amélioration de la sensibilité, de la spécificité et du rendement.
Order Info
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenu et stockage
• Mélange RT SuperScript III / Platinum Taq, 50 μl
• Reaction Mix 2X, 1 ml
• Sulfate de magnésium, 500 μl (5 mM)
Conserver les composants entre –30°C et –10°C.
Méthode de détection Amorce-sonde
Format Kit
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR RT-qPCR en 1 étapes
Polymérase ADN polymérase Platinum Taq
Vitesse de réaction 30 min
Technique RT-PCR en 1 étape
Température de réaction optimale 50°C
Quantité 25 réactions
Transcriptase inverse SuperScript III
Activité de la ribonucléase H Réduction
Conditions d’expédition Glace carbonique
Type de produit final ADNc amplifié par PCR
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
Nbre de réactions 25 réactions
Format de réaction Composants prémélangés
Type de réactif Transcription inverse
Taille (produit final) Jusqu’à 4,5 kb
Matériau de départ ARN