Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ One-Step RT-PCR System with Platinum™ Taq DNA Polymerase
Code produit 10606343
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10606343 100 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10606343 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 10928042
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Format 2X pratique permettant d’ajouter d’autres gabarits et amorces à toute concentration souhaitée
  • Le système de PCR en temps réel en une étape SuperScript One-Step avec l’ADN polymérase Platinum Taq est conçu pour la détection et l’analyse pratiques, sensibles et reproductibles des molécules d’ARN par PCR en temps réel.
  • Les composants destinés à la synthèse d’ADNc et à la PCR sont combinés dans un seul tube. Ils utilisent des amorces spécifiques aux gènes et des ARN cibles soit à partir d’ARN soit à partir d’ARNm.
  • La transcription inverse suit automatiquement le cyclage de la PCR sans étapes supplémentaires
  • Utilisation du système en une étape SuperScript Le système se compose de deux composants principaux : Mélange RT / Platinum Taq et Reaction Mix 2X.
  • Le mélange RT / Platinum Taq contient un mélange de transcriptase inverse SuperScript II et d’ADN polymérase Platinum Taq pour une synthèse d’ADNc et une amplification de PCR optimales.
  • La RT SuperScript II est une version modifiée de la RT du virus de la leucémie murine de Moloney (M-MLV), conçue pour réduire l’activité de RNase H et augmenter la stabilité thermique.
  • L’ADN polymérase Platinum Taq est une ADN polymérase Taq complexée avec un anticorps exclusif qui inhibe l’activité des polymérases à des températures ambiantes.
  • L’anticorps est dénaturé et l’activité des polymérases est restaurée pendant l’étape de dénaturation dans le cyclage de la PCR à 94°C.
  • Cela permet un “démarrage à chaud” automatique dans la PCR, ce qui augmente sensibilité, spécificité et rendement.
  • Le Reaction Mix 2X consiste en un système de tampons exclusif optimisé pour la transcription inverse et l’amplification de la PCR, Mg2+ optimisé pour une utilisation universelle, désoxyribonucléoside triphosphate, et stabilisants.
  • Produit fini extrait : 3 kb ou moins
RT-PCR une étape, PCR et PCR en temps réel, RT-PCR, transcription inverse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage
• Mélange d’ADN polymérase RT SuperScript II / Platinum Taq (100 μl)
• Reaction Mix 2X (3 x 1 ml)
• Sulfate de magnésium 5 mM (500 μl)
• Sulfate de magnésium 50 mM (1 ml)
Conserver à –20°C.
Méthode de détection Amorce-sonde
Format Kit
Méthode PCR RT-qPCR en 1 étapes
Polymérase ADN polymérase Platinum Taq
Vitesse de réaction 30 à 50 min
Technique RT-PCR en 1 étape
Température de réaction optimale 55 à 60°C
Quantité 100 réactions
Transcriptase inverse SuperScript II
Activité de la ribonucléase H Réduction
Conditions d’expédition Glace humide
Type de produit final ADNc amplifié par PCR
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
Nbre de réactions 100 réactions
Format de réaction Master Mix
Type de réactif Transcription inverse
Taille (produit final) Jusqu’à 7 kb
Matériau de départ ARN