Learn More
Platinum™, SYBR™ Le SuperMix-UDG pour qPCR Platinum™ SYBR™ Green
Code produit 10633863
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
100 réactions
500 réactions
Conditionnement:
1 pièce
500 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
10633863 500 réactions 500 réactions
10623863 100 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10633863 Fournisseur Platinum™, SYBR™ Code fournisseur 11733046
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Platinum SYBR Green qPCR SuperMix-UDG (2 × 1.25mL), 50mM Magnesium Chloride (1mL), ROX Reference Dye (100μL), 20X BSA (300μL)
Offre un système sensible et pratique pour la détection par PCR en temps réel avec le colorant SYBR™ Green I.
Le format SuperMix combine des réactifs d’amplification et de détection en un mélange prêt à l’emploi pour faciliter la configuration et assurer des résultats reproductibles.
  • L’ADN polymérase Platinum™ Taq pour une amplification sensible à partir de seulement 10 copies de la cible
  • L’enzyme 100% dUTP et UDG pour un meilleur contrôle du transfert de contamination, permettant de gagner du temps en réduisant le nombre d’expériences ratées
  • Les tubes distincts de colorant de référence ROX et de BSA pour une optimisation facile sur des plaques de 96 puits et des instruments à tubes capillaires en verre
  • Le colorant SYBR™ Green I pour une détection simple et facile de produit en temps réel
Informations sur la commande
Conditions d’expédition :Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • SuperMix-UDG qPCR Platinum™ SYBR™ Green (12,5 ml)
• 50 mM de chlorure de magnésium (2 × 1 ml)
• colorant de référence ROX (500 µl)
• BSA 20X (1,3 ml)
Des réactifs suffisants sont fournis pour 500 réactions de 50 µl chacune. Conserver à -20°C.
Méthode de détection SYBR
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR qPCR
Polymérase ADN polymérase Taq
Vitesse de réaction Étalon
À utiliser avec (équipement) Système 7000, Système 7300, Système 7500, Système 7700, Système 7900HT, GeneAmp 5700, StepOne™, StepOnePlus™, Système ViiA™ 7,Cepheid SmartCycler, BioRad iCycler iQ
Gamme de produits Platinum, SYBR
Type de produit Master Mix SYBR PCR en temps réel
Quantité 500 réactions
Conditions d’expédition Glace carbonique
Suffisant pour 500 réactions de 50 μl chacune
À utiliser avec (application) Expression génétique
Nbre de réactions 500 réactions
Type d’échantillon ADN (génomique), ADNc
Volume 12,5 mL