Learn More
SuperScript™, Platinum™, SYBR™ SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Green One-Step qPCR Kit w/ROX
Code produit 11598656
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
100 réactions
500 réactions
Conditionnement:
100 réactions
500 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
11598656 500 réactions 500 réactions
11588656 100 réactions 100 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11598656 Fournisseur SuperScript™, Platinum™, SYBR™ Code fournisseur 11746500
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Combinez une transcriptase inverse puissante et des technologies d’ADN polymérase pour fournir une analyse fiable et précise de l’expression génétique.
Les kits de qRT-PCR en une étape associent dans une même solution pratique en une étape les technologies de transcription inverse et d’ADN polymérase les plus puissantes à des fins d’analyse précise de l’expression génétique. La transcriptase inverse SuperScript™ III offre des rendements supérieurs d’ADNc pleine longueur pour une représentation génétique plus importante. L’ADN polymérase Platinum™ Taq s’active plus rapidement et plus complètement que les autres enzymes à démarrage à chaud pour offrir une amplification plus sensible. Colorant de référence ROX prémélangé à une concentration optimale pour les instruments ABI.
  • Fournit un système qRT-PCR hautement efficace et économique avec détection SYBR Green I.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition :Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30°C).
Méthode de détection SYBR
Méthode PCR RT-qPCR en 1 étape
Polymérase ADN polymérase Taq
Vitesse de réaction Étalon
À utiliser avec (équipement) Système 7000, système 7300, système 7700, système 7900HT
Gamme de produits Platinum, SYBR, SuperScript
Type de produit Master Mix SYBR PCR en temps réel
Quantité 500 réactions
Conditions d’expédition Glace carbonique
Suffisant pour 500 réactions
À utiliser avec (application) Expression génétique
Nbre de réactions 500 réactions
Type d’échantillon ARN