Learn More
Invitrogen™ pLenti6/TR Vector Kit
Code produit 10297092
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10297092 1 kit 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10297092 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur V48020
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Includes
Le kit de vecteur Plenti6/TR comprend 20μg de vecteur Plenti6/TR et 50 mg de blasticidine.
Créez des lignées cellulaires stables exprimant des niveaux élevés de protéines répresseurs de tétracycline (TR) sous le contrôle du promoteur de CMV
Ce vecteur contient des éléments qui permettent l’emballage de la construction en particules lentivirales et le Marquage de résistance à la blasticidine pour la sélection de lignées cellulaires stables. Le vecteur Plenti6/TR est conçu pour être utilisé avec le système d’ARNi lentiviral H1 inductible BLOCK-iT™, le kit de vecteur d’entrée d’ARNi H1 inductible BLOCK-iT et le système d’expression lentivirale ViraPower™ T-REx™.
shARN et miARN lentiviraux, expression de mammifères, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse, ARNi, RNAi, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant, expression réglementée, administration de gènes viraux, ARNi basé sur des virus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de vecteurs d’expression ARNi
Contenu et stockage Le kit de vecteur Plenti6/TR comprend 20 µg de vecteur Plenti6/TR et 50 mg de blasticidine. Stockage à -20°C. La stabilité de tous les réactifs est garantie pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement conservés.
Méthode de clonage Gateway™
Système constitutif ou inductible Inductible
Type de livraison Lentiviral
Agent de sélection (eucaryotique) Blasticidine
Vecteur pLenti
Accélérateur CMV
Format Kit
Gamme de produits BLOCK-iT
À utiliser avec (application) Expression virale
Quantité 1 kit