Learn More
Invitrogen™ pLenti6/V5 Directional TOPO™ Cloning Kit
Description
TOPO TA Cloning™ kits
• Haute efficacité
• 5 minutes à température ambiante!
• 'One-step'
• Le système TOPO TA Cloning™ permet l'insertion direct de produits PCR dans un vecteur. Pas besoin de ligase, de procédures post-PCR ou de primers contenant des séquences spécifiques.
• Haute efficacité
• 5 minutes à température ambiante!
• 'One-step'
• Le système TOPO TA Cloning™ permet l'insertion direct de produits PCR dans un vecteur. Pas besoin de ligase, de procédures post-PCR ou de primers contenant des séquences spécifiques.
Spécification
Spécification
| Méthode de clonage | Directional TOPO™ |
| Système constitutif ou inductible | Constitutif |
| Contenu et stockage | Réactifs pLenti⁄V5-D-TOPO™ (Boîte 1) stocker à -20°C • Réactifs pLenti6⁄V5-D-TOPO™ (15-20 ng⁄µl ADN plasmide linéarisé dans : 50 % glycérol, 50 mM Tris-HCl, pH 7.4 (à 25°C),1 mM EDTA, 2 mM DTT, 0,1 % Triton X-100, 100 µg⁄ml BSA, 30 µM bleu de bromophénol) • ménage dNTP (12,5 mM chaque dATP, dCTP, dGTP, dTTP dans de l’eau, pH8 à un volume total de 10 µl) • Solution saline (1,2 M NaCl et 0,06 M MgCl2, volume de 50 µl) • Eau (1 ml) • Amorce sens de séquençage CMV (0,1 µg⁄µl dans tampon TE, pH 8, pH8 à un volume total de 20 µl) • Amorce pour PCR de contrôle (0,1 µg⁄µl chaque dans tampon TE, pH 8, pH8 à un volume total de 10 µl) • Modèle de PCR de contrôle (0,1 µg⁄µl dans tampon TE, pH 8, pH8 à un volume total de 10 µl) • pLenti6⁄V5-GW⁄lacZ (lyophilisé dans tampon TE, pH 8, 10 µg) One Shot™ Stbl3™ E. coli chimiquement compétente (Boîte 2) Stocker à -80°C • milieu S.O.C. (tryptone 2 %, extrait de levure 0,5 %, NaCl 10 mM, KCl 2,5 mM, MgCl2 10 mM, MgSO4 10 mM, glucose 20 mM. 6 ml) Peut être stocké à +4°C ou à température ambiante • Stbl3™ Cellules (21 x 50 µl) • ADN de contrôle pUC19 (10 pg⁄µl dans 5 mM Tris-HCl, 0,5 mM EDTA, pH 8. 50 µl) |
| Type de livraison | Lentiviral |
| À utiliser avec (application) | Expression virale |
| Nbre de réactions | 20 reactions |
| Gamme de produits | TOPO, ViraPower |
| Type de produit | Kit de clonage TOPO |
| Accélérateur | CMV |
| Marqueur de protéine | Marqueur d’épitope V5 |
| Afficher plus |