Learn More
Invitrogen™ Réactif PLUS™
Code produit 10287052
Change view
Click to view available options
Quantité:
0,85 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10287052 0,85 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10287052 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 11514015
Includes
Contient un flacon (0,85 ml) de réactif PLUS.
Utilisé conjointement à divers réactifs de transfection tels que le réactif Lipofectamine™ dans le but d’améliorer l’efficacité de la transfection au sein des lignées de cellules adhérentes.
  • Certains clients trouvent que l’utilisation du réactif PLUS permet de limiter l’optimisation de la concentration d’ADN nécessaire à l’obtention de bonnes performances en matière de transfection.
  • L’ajout de réactif PLUS pourrait également réduire de moitié environ les quantités d’ADN et de lipides requises par rapport à l’utilisation de lipides seuls.
  • Le réactif PLUS a été spécifiquement conçu pour élargir le nombre de types de cellules transfectables.
  • Associé au réactif Lipofectamine, le réactif PLUS a prouvé ses capacités d’amélioration de la transfection de BHK-21, NIH 3T3 et autres lignées cellulaires.
Production d’anticorps et de culture cellulaire, bioproduction, culture cellulaire, culture de cellules de mammifères
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contient un flacon (0,85 ml) de réactif PLUS™. Conserver à 4°C. Ne pas congeler.
Type de cellule Lignées cellulaires établies, cellules souches, cellules primaires, cellules difficiles à transfecter
Format Plaque à 6 puits, plaque à 12 puits, plaque à 24 puits, plaque à 48 puits, plaque à 96 puits, flacons
Type d’échantillon ADN plasmide, plasmides d’ARNi (ARNsh, miR)
Transfection Technique Transfection basée sur les lipides
À utiliser avec (application) Transfection
Compatibilité à haut débit Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Gamme de produits PLUS
Type de produit Réactif
Quantité 0,85 mL
Compatible avec le sérum Oui
Conditions d’expédition Glace