Learn More
Invitrogen™ pOG44 Flp-Recombinase Expression Vector
Code produit 11520856
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 μg
Conditionnement:
20µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11520856 20 μg 20µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11520856 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur V600520
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
La boîte de clonage TOPO contient tous les réactifs nécessaires pour cloner un produit de PCR amplifié par Taq (TOPO TA) ou un produit de PCR généré avec une enzyme de correction (TOPO directionnel), notamment 200 ng de vecteur activé par la topoisomérase I, de l’eau stérile, des dNTP, un tampon PCR 10X, une solution saline, des amorces et un modèle de contrôle, des amorces pour le séquençage et un plasmide de contrôle d’expression. La boîte cellulaire compétente contient tous les réactifs nécessaires à la transformation, y compris 21 x 50 μl d’aliquotes d’E. coli TOP10 chimiquement compétent, le milieu S.O.C. et le plasmide de contrôle superenroulé pUC19. Le vecteur pEF5 / FRT / V5-DEST contient 6 μg de vecteur lyophilisé et un plasmide de contrôle.
Pour une intégration efficace dans les lignées cellulaires Flp-In
Expression constitutive, Expression de cellules de mammifères, Expression de protéines, Protéines, Expression, Isolement et analyse, Intégration ciblée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Système constitutif ou inductible Constitutive
Type de livraison Transfection
Accélérateur CMV
Type de produit Vecteur d’expression du système Flp-In
Agent de sélection (eucaryotique) Néant
Contenu et stockage Le kit d’expression pcDNA™5 / FRT /V5-His TOPO™ TA, le kit d’expression pSecTag / FRT / V5-His TOPO™ TA et le kit d’expression pEF5 / FRT / V5 TOPO™ directionnel contiennent deux boîtes. La boîte de clonage TOPO™ contient tous les réactifs nécessaires pour cloner un produit de PCR amplifié par Taq (TOPO™ TA) ou un produit de PCR généré avec une enzyme de correction (TOPO™ directionnel), notamment 200 ng de vecteur activé par la topoisomérase I, de l’eau stérile, des dNTP, un tampon PCR 10X, une solution saline, des amorces et un modèle de contrôle, des amorces pour le séquençage et un plasmide de contrôle d’expression. Stockage à -20°C. La boîte cellulaire compétente One Shot™ contient tous les réactifs nécessaires à la transformation, y compris vingt et une aliquotes de 50 µl d’E. coli One Shot™ TOP10 chimiquement compétent, le milieu S.O.C. et le plasmide de contrôle superenroulé pUC19. Conservation à -80°C. Le vecteur pEF5 / FRT / V5-DEST™ contient 6 µg de vecteur lyophilisé et un plasmide de contrôle. Stocker à -20°C une fois remis en suspension. La stabilité de tous les réactifs est garantie pendant 6 mois, sous réserve d’une bonne conservation.
Marqueur de protéine Non étiqueté
Méthode de clonage TOPO™
Quantité 20 μg
Vecteur pOG44
Gamme de produits Flp-In
À utiliser avec (application) Intégration ciblée