Learn More
Invitrogen™ Vecteurs pPICZ A, B, & C Pichia
Code produit 17124629
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 μg
Conditionnement:
20µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17124629 20 μg 20µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17124629 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur V19020
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Includes
Le kit d’expression EasySelect Pichia comprend 20 μg de pPICZ A, B et C et pPICZ A, B et C, les souches Pichia pastoris X 33 (de type sauvage), GS115 (his4), KM71H (arg4 AOX1::ARG4), et les souches de contrôle pour l’expression intracellulaire et sécrétée, 250 mg de Zeocin, milieu (YP et YNB), kit de transformation EasyComp Pichia, 2 μg chacun 5’ d’AOX1, 3’ d’AOX1 et α-facteur. Un contrôle d’expression positive de l ACZ est fourni avec pPICZ.
Conçu pour un clonage et une sélection simples, une expression de haut niveau et une détection et une purification rapides de la protéine recombinante
  • Ces vecteurs contiennent le gène de résistance Zeocin™ pour la sélection directe de souches intégrantes à plusieurs copies
  • En choisissant avec des quantités croissantes de Zeocin, des souches avec plusieurs copies du gène d’intérêt intégré dans le génome sont obtenues
  • L’augmentation du nombre de copies du gène présentant un intérêt pour l’astrain recombinant de Pichi peut entraîner des niveaux d’expression plus élevés
  • Inductible AOX1promoteur pour une expression de haut niveau dans Pichia pastoris c-monmarqueur de cepitope pour une détection pratique avecl’anticorps anti- myc
  • Étiquette C-terminale de polyhistidine (6xHis) pour une purification rapide avec de la résine de chélation du nickel et une détection avec un anticorps anti-His(terme C)
  • Le vecteur pPICZ est également doté d’un signal de sécrétion permettant un transport efficace des protéines vers le milieu
Systèmes d’expression Pichia pastoris, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse, expression levure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Accélérateur AOX1
Type de produit Vecteur d’expression Pichia
Contenu et stockage 20 µg chacun de pPICZ A, B, & C suspendu dans 10 mM de Tris-HCl, 1 mM d’EDTA, pH 8,0. Une souche de contrôle positif GS115/pPICZ/lacZ est également incluse.
Stockez les vecteurs entre -5 et -30°C.
Résistance aux antibiotiques des bactéries Zeocin™ (ZeoR)
Marqueur de protéine Marqueur His (6x), marqueur d’épitope c-Myc
Méthode de clonage Enzyme de restriction / MCS
Quantité 20 μg
Vecteur pPIC