Learn More
Invitrogen™ ProQuest™ Two-Hybrid System with Gateway™ Technology
Código de producto. 10043562
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité Tamaño de la unidad
10043562 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10043562 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PQ1000101
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Ver todas las promociones
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Le système double hybride ProQuest inclut les vecteurs d’expression de levure pDEST32, pDEST22 et pEXP-AD502 pour la génération de protéines de fusion de domaine de liaison à l’ADN GAL4 et de domaine d’activation GAL4 et un mélange enzymatique LR Clonase II, un stock de glycérol de la souche de levure MaV203, ainsi que des contrôles positifs et négatifs pour le dosage double hybride.
Système de levures in vivo permettant d’identifier les interactions entre deux protéines
  • Reconstitue un facteur de transcription fonctionnel qui active les gènes rapporteurs intégrés chromosomiquement où l’activation transcriptionnelle est contrôlée par la croissance des cellules sur des milieux sélectifs
  • Permet une génération rapide et facile de constructions d’appâts et de proies et facilite l’application en aval
  • Vecteurs DBD (domaine de liaison à l’ADN) et AD (domaine d’activation) à faible nombre de copies (ARS / CEN) pour contrôler la surexpression et augmenter la reproductibilité
  • Trois gènes rapporteurs différents (HIS3, URA3 et lacZ) avec des régions promotrices indépendantes pour éliminer rapidement les faux positifs
  • Le gène rapporteur URA3 permet une sélection positive et négative, permettant ainsi des techniques doubles hybrides avancées telles que l’hybride double inversé
  • Ensemble d’interactions de contrôle basées sur Gateway fortes à faibles pour évaluer les résultats et la force de l’interaction testée
Interactions protéine-protéine, protéines, expression, isolement et analyse, double hybride de levures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Système bi-hybride
Gène rapporteur Beta-Gal (lacZ), HIS3, URA3
Contenu et stockage Le système double hybride ProQuest™ inclut les vecteurs d’expression de levure pDEST™32, pDEST™22 et pEXP-AD502 pour la génération de protéines de fusion de domaine de liaison à l’ADN GAL4 et de domaine d’activation GAL4 et un mélange enzymatique LR Clonase™ II, un stock de glycérol de la souche de levure MaV203, ainsi que des contrôles positifs et négatifs pour le dosage double hybride. Conserver les composants du kit à -80°C. Stabilité garantie pendant six mois lorsqu’il est correctement conservé.
Doser Dosage double hybride
Système d’expression Levures
Quantité 1 kit
Gamme de produits Gateway, ProQuest