Learn More
Invitrogen™ Solution de protéinase K (20 mg/ml), grade ARN
Code produit 11588916
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11588916 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11588916 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 25530049
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Reste actif dans diverses conditions
La protéinase K du champignon Engyodontium album est une sérine protéase non spécifique, utile dans la digestion générale des protéines.
  • Sur une vaste gamme de pH : activité optimale entre 6,5 et 9,5
  • Dans des conditions dénaturantes — (par ex., en présence de SDS ou d’urée)
  • En présence de chélateurs de métaux — (par ex., EDTA)
  • À des températures comparativement élevées : la température de digestion optimale est de 65°C
  • Filtre de protéines : P
Applications
Élimination de nucléases endogènes pendant la préparation de l’ADN et de l’ARN ; préparation de coupes de tissus pour l’hybridation in situ.
Tests de performance et de qualité
Dosages d’endodésoxyribonucléases et d’exodésoxyribonucléases ; forme liquide testée pour l’absence d’activité de l’ARNase.
Définition de l’unité
Une unité mAnson est la quantité d’enzyme qui libère 1 µmole d’acides aminés positifs au Folin en une minute à 37°C, en utilisant de l’hémoglobine comme substrat.
ChIP-on-Chip, biologie de la chromatine, immunoprécipitation de la chromatine, analyse et purification de l’ADN et de l’ARN, extraction de l’ADN, réactifs et accessoires de purification générale de l’ARN, réactifs et accessoires de purification générale de l’ADN gDNA, purification de l’ADN génomique, extraction de l’ARN, ARNi, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant, isolement de l’ARN total
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 20 mg/ml
Pureté Sans DNase ni RNase
À utiliser avec (application) Biologie de la chromatine/extraction d’ARN/extraction d’ADN
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30°C).
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Quantité 5 ml
Type de produit Protéinase K
Forme Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5 ML PROTEINASE K SOLUTION RNA STORE AT -20C
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Proteinase, tritirachium album serine