Learn More
Invitrogen™ Solution de protéinase K
Code produit 15314118
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15314118 5 ml 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15314118 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 4333793
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Inactivez les nucléases endogènes lors de l’isolement de l’ARN ou de l’ADN
La protéinase K du champignon Engyodontium album est une protéase à sérine non spécifique, utile dans la digestion générale des protéines.
  • Sur une vaste gamme de pH (activité optimale entre 6,5 et 9,5)
  • Dans des conditions dénaturantes (par ex., en présence de SDS ou d’urée)
  • En présence de chélateurs de métaux (par ex., EDTA)
  • À des températures comparativement élevées (la température optimale de digestion est de 65°C).
Applications :
Élimination des nucléases endogènes durant la préparation d’ADN et d’ARN ; préparation des coupes de tissu pour l’hybrydation in situ.
Tests de performance et de qualité :
Essais sur les endodésoxyribonucléases et exodésoxyribonucléases ; forme liquide analysée pour confirmer l’absence d’activité ARNase.
Définition de l’unité :
Une unité mAnson est la quantité d’enzyme qui libère 1 μmole d’amino-acides positifs au Folin en une minute à 37 °C, en utilisant de l’hémoglobine comme substrat.
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction d’ADN, réactifs et accessoires de purification générale d’ARN, réactifs et accessoires de purification générale d’ADNg, purification d’ADN génomique, extraction d’ARN
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pureté Sans DNase ni RNase
À utiliser avec (application) Biologie de la chromatine/extraction d’ARN/extraction d’ADN
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (2 à 8°C).
Conditions d’expédition Glace humide
Quantité 5 ml
Type de produit Protéinase K
Forme Liquide