Learn More
Invitrogen™ pRSET A, B, & C Bacterial Expression Vectors
Code produit 10113802
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 μg
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10113802 20 μg 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10113802 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur V35120
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Includes
20 μg de chaque vecteur pRSET A, B et C sont lyophilisés. Le stab d’E. coli Top10F’, le stab d’E. coliBL21(DE3)pLysS et le stab d’E. coli de contrôle BL21 pRSET / lacZ sont également inclus.
Conçu pour une expression procaryote de haut niveau contrôlée par le promoteur bactériophage T7 puissant
  • L’expression est induite par la production d’ARN polymérase T7 dans E. coli BL21(DE3)
  • Ces cellules produisent également du lysozyme T7 pour réduire l’expression de base de gènes cibles
  • Le vecteur pRSET offre un promoteur bactériophage T7 pour une expression de haut niveau
  • Séquence du gène T7 10 pour assurer la stabilité des protéines
  • Marqueur de polyhistidine d’extrémité N-terminale (6xHis) pour une rapide purification à l’aide de résine de chélation de nickel et une détection à l’aide d’un anticorps anti-HisG
  • Épitope Xpress d’extrémité N-terminale pour une détection avec l’anticorps anti-Xpress
  • Site de clivage de l’entérokinase pour l’élimination du marqueur de fusion
  • Chacun des trois vecteurs fournis (A, B et C) possède une séquence de codage de marqueur d’extrémité N-terminale dans un cadre de lecture différent par rapport à un site de clonage multiple afin de simplifier le clonage à l’intérieur du cadre du gène
Expression bactérienne, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Système constitutif ou inductible Inductible
Agent d’induction IPTG
Accélérateur T7
Type de produit Vecteur d’expression bactérienne
Agent de sélection (eucaryotique) Néant
Contenu et stockage 20 µg de chaque vecteur pRSET A, B et C est lyophilisé. Les stabs E. coli de contrôle TOP10F´, BL21(DE3)pLysS, et BL21 pRSET / lacZ sont également inclus. Conserver les souches d’E. coli à 2–8°C. La stabilité de tous les composants est garantie pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement conservés.
Résistance aux antibiotiques des bactéries Ampicilline (AmpR)
Clivage Site de reconnaissance d’EK (entérokinase)
Marqueur de protéine Étiquette His (6x)
Méthode de clonage Enzyme de restriction / MCS
Quantité 20 μg
Vecteur pRSET