Learn More
Invitrogen™ PureLink™ 96 HQ Plasmid DNA Purification Kit
Description
Includes
Le kit de purification d’ADN plasmide PureLink HQ Mini contient suffisamment de colonnes, tubes de prélèvement, tubes d’élution et réactifs PureLink pour 100 purifications.
Le kit de purification d’ADN plasmide PureLink HQ 96 est conçu pour l’isolement à haut débit d’ADN plasmide de haute qualité à partir de cellules bactériennes. Il peut être utilisé avec un collecteur de vide ou une centrifugeuse et est compatible avec les stations de travail automatiques de manipulation des liquides.
Le kit de purification d’ADN plasmide PureLink HQ 96 offre les avantages suivants :
• Capable d’isoler jusqu’à 10 µg d’ADN plasmide par puits
• Conçu pour isoler l’ADN plasmide de haute qualité en 30 à 45 minutes
• Contamination génomique minimale de l’ADN plasmide purifié
• Compatible avec les stations de travail automatiques de manipulation des liquides
• Performances fiables de l’ADN plasmide purifié dans des applications en aval telles que le procédé de transfection de cellules mammaliennes
Vue d’ensemble du procédé
Les cellules bactériennes sont récoltées et remises en suspension dans le tampon de remise en suspension avec la RNase. Les cellules sont lysées à l’aide d’une procédure de lyse des cellules alcalines / SDS. Le lysat est alors neutralisé et les conditions sont ajustées pour la liaison suivante. Après clarification du lysat grâce à la plaque de clarification PureLink HQ 96, le lysat est traité par la plaque de liaison PureLink HQ 96. L’ADN se lie à la membrane à base de silice sur la plaque et les impuretés sont éliminées par lavage au tampon de lavage. L’ADN est ensuite élué dans un tampon d’élution à faible teneur en sel ou dans de l’eau.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Des réactifs sont fournis en quantité suffisante dans le kit pour effectuer 384 isolations (4 x 96). Les réactifs comprennent : • Tampon de remise en suspension (R1) • Tampon de lyse (L1) • Tampon de neutralisation / liaison (B1) • Tampon de lavage (W1) • Tampon d’élution ; 10 mM Tris-HCl, pH 8,5 (E1) • RNase A • Plaque de clarification PureLink HQ 96 • Plaque de liaison PureLink HQ 96 • Plaque de réception • Feuille de métal adhésive pour plaques |
| Format | Plaque à 96 puits |
| Isolation Technology | Plaque de silice |
| Type d’échantillon | Culture bactérienne |
| Type de produit final | ADN plasmide |
| À utiliser avec (équipement) | Station de travail automatisée pour la manipulation des liquides |
| À utiliser avec (application) | PCR, transfection, séquençage, transformation, clonage |
| Compatibilité à haut débit | Compatible avec le haut débit |
| Nbre de réactions | 4 x 96 préparations |
| Échelle de préparation | < 100 µg d’ADN plasmide (à petite échelle) |
| Afficher plus |