Learn More
Invitrogen™ Minikit d’ADN génomique PureLink™
Code produit p-4926470
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 préparations
250 préparations
50 préparations
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10593245 10 préparations 1 pièce
10053293 50 préparations 1 pièce
10458843 250 préparations 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10593245 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur K182000
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Aucune contamination détectable par le report de protéines ou de guanidine
Le mini kit d’ADN génomique PureLink permet l’extraction d’ADN génomique (ADNg) à haut rendement et haute pureté à partir d’une grande variété de types d’échantillons. Utilisez ce kit simple pour la purification d’ADN génomique (ADNg) à partir de sang, de tissus, de cellules, de bactéries, d’écouvillons et de taches de sang, dans un format familier de colonne à centrifuger à base de silice.
  • Flexibilité du kit :— un kit fonctionne avec un large éventail de types d’échantillons et de tailles
  • ADNg ultrapropre :— contamination minimale du produit d’ADN pour une application en aval réussie
  • Conception optimisée : conception à colonne à centrifuger et formule tampon optimisées pour un rendement et une pureté accrus
  • Sources d’échantillons multiples, un kit :— composants et protocoles optimisés
  • Le mini kit d’ADN génomique PureLink inclut des composants et des protocoles qui améliorent les méthodes de colonne à centrifuger simples et familières actuellement utilisées.
  • Les colonnes sont reconfigurées pour lier et libérer l’ADN plus efficacement.
  • Chaque source d’échantillon utilise une procédure de lyse spécialisée et un tampon de lyse optimisé qui sont formulés pour améliorer l’activité de la protéinase K et éliminer la contamination des protéines.
  • Un tampon de sel chaotropique favorise une liaison stable de l’ADN à la résine de la colonne et les tampons de lavage puissants éliminent toute trace de protéine et de sel.
  • L’ADN est élué dans un tampon à faible teneur en sel afin de permettre la stabilisation du pH de l’ADN en stockage.
Rendements et pureté supérieurs
  • Attendez-vous à un rendement élevé en ADNg de haute pureté (déterminé par des mesures A260 / A280), quel que soit le type d’échantillon, des bactéries aux tissus en passant par le sang et les cellules en culture
  • Les tampons de lyse et de nettoyage optimisés PureLink∽ permettent de délivrer systématiquement des échantillons d’ADNg purifié avec des taux de lecture d’absorbance de ∼1,9 pour les mesures A260 / A280 et A260 / A230
Analyse et purification d’ARN et d’ADN, extraction d’ADN, séquençage épigénétique, purification d’ADN génomique, analyse de méthylation par séquençage, séquençage de nouvelle génération SOLiD™, purification d’échantillons par séquençage de nouvelle génération SOLiD™, préparation de bibliothèque et d’échantillons pour séquençage de nouvelle génération SOLiD™, séquençage, ADN génomique provenant de cellules et de tissus d’animaux, ADNg provenant de bactéries, ADN génomique provenant du sang (échelle moyenne de 100 μl à 1 ml)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • Tampon de liaison / lyse génomique PureLink™ de 2,0 ml
• tampon de digestion génomique PureLink™ de 1,8 ml
• tampon de nettoyage génomique 1 PureLink™ de 2,0 ml
• tampon de nettoyage génomique 2 PureLink™ de 1,5 ml
• tampon d’élution génomique PureLink™ de 2,0 ml
• RNase A de 0,4 ml (20 mg / ml)
• Protéinase K de 0,2 ml (20 mg / ml)
• colonnes de centrifugation 10 PureLink™ avec tubes de prélèvement
• tubes de prélèvement 20 PureLink™ (2,0 ml)
Conserver tous les composants à température ambiante.
Isolation Technology Colonne de centrifugation de silice
Balance Mini
Type d’échantillon Bactéries, Sang, Cellules, Mouchoir
À utiliser avec (application) Génotypage, PCR quantitative en temps réel (qPCR), transfert Southern, séquençage, PCR
Compatibilité à haut débit Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Échelle de préparation Échantillons de sang de 100 µl à 1 ml (échelle moyenne)
Gamme de produits PureLink
Type de produit Mini kit d’ADN génomique
Quantité 10 préparations
Conditions d’expédition Température ambiante
Cible ADN génomique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Genomic DNA Mini Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine hydrochloride