Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Genomic Plant DNA Purification Kit
Code produit 10684443
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 préparations
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10684443 50 préparations 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10684443 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur K183001
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Isolement efficace de l’ADN total en 40 minutes
Le kit de purification d’ADN génomique végétal PureLink permet la purification totale d’ADN à partir d’une variété d’échantillons végétaux tels que les épinards, la tomate, le soja, le blé, l’Arabidopsis, les champignons, les germes de luzerne, les germes de tournesol, les feuilles de maïs, le soja, les champignons, les feuilles de tomate, l’herbe de blé et les feuilles Arabidopsis thaliana en moins d’une heure.
  • Efficace : permet d’obtenir un ADN de haute qualité avec une contamination minimale par l’ARN.
  • Purification d’ADN simple à partir d’échantillons végétaux
  • Le kit de purification d’ADN génomique végétal PureLink convient pour l’isolement de l’ADN provenant de chloroplastes et de divers tissus végétaux.
  • En l’absence de solvants organiques, tout le protocole repose sur la centrifugation des colonnes de centrifugation.
  • Le kit de purification de l’ADN génomique végétal PureLink est conçu pour purifier l’ADN extrait de 100 mg de tissu végétal maximum.
Augmenter vos rendements de l’ADN total
  • Les objectifs de rendement élevé de l’ADN et de dégradation minimale de l’ADN sont atteints grâce des échantillons de jeunes plantes comme les feuilles et à la congélation des échantillons dans de l’azote liquide immédiatement après le prélèvement.
  • L’ADN total est élué dans deux aliquotes de 100 μl chacune pour obtenir un plus grand rendement d’ADN, la première élution produisant entre 65 et 80 % de récupération d’ADN et la seconde élution > 90 %.
  • En général, l’ADN isolé à l’aide du kit de purification de l’ADN génomique végétal PureLink a un rapport A260 / A280 > à 1,80 lorsque les échantillons sont dilués dans du Tris-HCl (pH 7,5), indiquant que l’ADN est raisonnablement exempt de protéines qui pourraient interférer avec des applications en aval.
L’ADN isolé peut être utilisé pour diverses applications en aval :
  • La purification de l’ADN total à partir de différents tissus végétaux grâce au kit de purification d’ADN génomique végétal PureLink est idéale pour de nombreuses applications, notamment la PCR, la digestion enzymatique de restriction et le transfert Southern.
Purification et analyse de lʼADN et de lʼARN, extraction de lʼADN, purification de lʼADN génomique, ADNg issu de plantes et de champignons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de colonne Colonne de centrifugation
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Isolation Technology Colonne de centrifugation de silice
Balance Mini
Type d’échantillon Champignons
Volume d’élution 100 to 200 μL
Type de produit final gDNA
À utiliser avec (application) PCR, transfert Southern, séquençage, clonage
Compatibilité à haut débit Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Quantité 50 préparations
Conditions d’expédition Température ambiante
Heure du test 40 min
Rendement Up to 14.6 μg
Quantité de matériel de démarrage 100 mg