Learn More
Invitrogen™ PureLink™ HiPure Plasmid FP (Filter and Precipitator) Maxiprep Kit
Description
Includes
Le kit Maxiprep FP Purelink HiPure Plasmid comprend un tampon d’équilibration, un tampon de resuspension, un tampon de Lyse, un tampon de précipitation, un tampon de RNase A, un tampon de lavage, un tampon d’élution, un tampon TE, des colonnes de filtration HiPure et un module de précipitation Purelink HiPure. Le module de précipitateur Purelink HiPure comprend des précipitateurs HiPure et de seringues de 5 et 30 ml.
Qualité de transfection Le kit PureLink HiPure Plasmid FP (filtre et précipitateur) isole l’ADN plasmidique. À l’aide des colonnes de filtration HiPure et des précipitateurs HiPure fournis dans le kit, vous pouvez purifier l’ADN plasmidique sans aucune étape de centrifugation requise dans les protocoles d’isolement traditionnels. La qualité de l’ADN plasmidique purifié est équivalente à celle obtenue après deux passages à travers des gradients de chlorure de césium (la plus rigoureuse des méthodes de purification de l’ADN) ce qui la rend adaptée à la transfection et à d’autres applications nécessitant un ADN plasmidique de haute pureté.
- Protocoles simples : clarification du lysat bactérien et précipitation d’isopropanol sans centrifugation
- Résultats rapides : de cellules E. coli pelletées à de l’ADN plasmidique de haute pureté, adapté à la transfection, en 60 minutes environ
- Rendement élevé : jusqu’à 850 μg à partir d’un nombre élevé de copies de plasmide
Analyse et purification d’ARN et d’ADN, extraction d’ADN, Maxiprep, purification d’ADN plasmidique
Spécification
Spécification
| Type de colonne | Colonne de filtration |
| Contenu et stockage | Le kit Maxiprep FP PureLink™ HiPure Plasmid comprend un tampon d’équilibrage, un tampon de resuspension, un tampon de lyse, un tampon de précipitation, RNase A, un tampon de nettoyage, un tampon d’élution, un tampon TE, des colonnes de filtration HiPure et un module de précipitation PureLink™ HiPure. Le module de précipitateur PureLink™ HiPure comprend des précipitateurs HiPure et des seringues de 5 et 30 ml. Conserver tous les composants à température ambiante. |
| Format | Colonne |
| Isolation Technology | Colonne d’échange d’anions |
| Type d’échantillon | Culture bactérienne |
| Volume d’élution | 15 ml |
| Type de produit final | ADN plasmide |
| À utiliser avec (application) | Séquençage de nouvelle génération, transfection, clonage, séquençage, transformation, marquage des acides nucléiques, PCR, transcription in vitro |
| Compatibilité à haut débit | Non compatible avec des cadences élevées (manuel) |
| Nbre de réactions | 25 préparations |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- PureLink HiPure Plasmid FP (Filter and Precipitator) Maxiprep Kit
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium lauryl sulfate, Sodium hydroxide,acetic acid