Learn More
Invitrogen™ Kit de mini-préparation de plasmide HiPure PureLink™
Code produit 10083762
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 préparations
50 préparations
Conditionnement:
1191mL
50 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10083762 25 préparations 1191mL
10388702 50 préparations 50 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10083762 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur K210004
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Aucun solvant organique, bromure d’éthidium ou chlorure de césium.
The PureLink™ HiPure Plasmid Midiprep Kit is designed to isolate transfection-grade plasmid DNA from E. coli. The Midiprep Kit protocol will typically yield 100–350 μg plasmid DNA from 15–25 mL bacterial culture, at a purity that is comparable to that achieved by two passes through cesium chloride gradients.
Le kit plasmidique PureLink HiPure Midiprep permet d’isoler l’ADN plasmidique de qualité transfection de l’E. coli. Le protocole du kit Midiprep produit généralement de 100 à 350 µg d’ADN plasmidique, à partir de 15 à 25 ml de culture bactérienne, dont la pureté est comparable à celle obtenue après deux passages via des gradients de chlorure de césium.
  • Gain de temps et limitation des efforts requis : aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire pour l’élimination des endotoxines et d’autres contaminants
  • Grande pureté, faible taux d’endotoxines : produit suffisamment pur pour la transfection de cellules de mammifère
  • Polyvalence : purification de tout type d’ADN plasmidique (BAC, bacmide et ssM13, notamment), quelle que soit la taille de l’échantillon
Chromatographie par échanges anioniques pour purification plasmidique
  • Les kits de purification d’ADN plasmide PureLink HiPure assurent la purification de l’ADN plasmide à un niveau équivalent à deux passages par des gradients CsCI grâce à une résine brevetée favorisant l’échange d’anions
  • La résine se caractérise par son excellente capacité, son débit rapide, sa résolution élevée, son fort rendement et son efficacité en matière d’élimination des endotoxines
  • Les préparations plasmidiques sont généralement prêtes en moins de deux heures
ADN sans contaminant
  • Contrairement aux protocoles de fractionnement en gradient de chlorure de césium, les systèmes de purification plasmidique PureLink HiPure n’utilisent pas de solvants connus pour leur difficulté d’utilisation et d’élimination
  • L’ADN plasmide préparé à l’aide du kit plasmidique PureLink HiPure Midiprep affiche généralement un rapport A260 / A280 supérieur à 1,80, signifiant que l’ADN contient peu de protéines susceptibles d’interférer avec les applications en aval
  • Les niveaux d’endotoxines généralement compris entre 0,1 et 1 UE/µg en font un ADN plasmidique idéal pour la transfection de cellules mammifères
  • Le temps de purification est de deux heures
Polymorphisme de longueur des fragments amplifiés-AFLP™, cartographie peptidique des chromosomes artificiels bactériens (BAC), purification et analyse d’ARN et d’ADN, extraction d’ADN, séquençage de l’ADN, analyse de fragments, Midiprep, purification d’ADN plasmide, séquençage
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • 100 ml de tampon de resuspension (R3)
• 550 µl, RNase A
• 100 ml de tampon de lyse (L7)
• 100 ml de tampon de précipitation (N3)
• 250 ml de tampon d’équilibrage (EQ1)
• 500 ml de tampon de nettoyage (W8)
• 125 ml de tampon d’élution (E4)
• 15 ml de tampon TE
• 25 colonnes HiPure
• 5 supports de colonne
Conserver tous les composants à température ambiante.
Format Colonne
Isolation Technology Colonne d’échange d’anions
Type d’échantillon Culture bactérienne
Volume d’élution 5 ml
Type de produit final ADN BAC, ADN plasmide
À utiliser avec (application) Séquençage de nouvelle génération, transfection, clonage, séquençage, transformation, marquage des acides nucléiques, PCR, transcription in vitro
Compatibilité à haut débit Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Nbre de réactions 25 préparations
Plasmide <40 kb, plasmide à faible nombre de copies, plasmide à nombre de copies élevé, BAC
Échelle de préparation 100 à 200 μg (échelle moyenne) d’ADN plasmidique
Gamme de produits PureLink
Type de produit kit plasmidique Midiprep
Quantité 25 préparations
Pureté Qualité transfection
Conditions d’expédition Température ambiante
Cible ADN BAC, ADN plasmide
Type de système PureLink™
Heure du test 2 heures
Rendement 100-350 μg
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • PureLink HiPure Plasmid Midiprep Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: acetic acid, Sodiumlauryl sulfate, Sodium hydroxide