Learn More
Invitrogen™ PureLink™ HQ Mini Plasmid DNA Purification Kit
Description
Includes
Suffisamment de colonnes PureLink, tubes de prélèvement, tubes d’élution et réactifs pour 100 purifications.
Le kit de purification de plasmides PureLink HQ Mini est conçu pour l’isolement de l’ADN plasmide de haute qualité adapté à la digestion par enzymes de restriction, à la PCR, au séquençage, à la transformation des cellules bactériennes et à la transfection des cellules de mammifères. Grâce au kit, l’ADN plasmide peut être isolé à partir de différentes quantités de cellules bactériennes.
Le kit de purification de plasmides PureLink HQ Mini présente les avantages suivants :
• Capacité de la colonne de centrifugation supérieure pour l’ADN plasmide par rapport à d’autres systèmes de purification de plasmides disponibles sur le marché
• Conçu pour isoler l’ADN plasmide de haute qualité en moins d’une heure
• Contamination minimale de l’ADN génomique de l’échantillon purifié
• Performances fiables de l’ADN purifié dans les applications en aval
Vue d’ensemble du processus
Les cellules bactériennes sont centrifugées, remises en suspension et lysées. Le lysat est alors neutralisé et les conditions sont ajustées pour la liaison suivante. Après clarification par centrifugation, le lysat est traité par la colonne de centrifugation PureLink. L’ADN se lie à la membrane à base de silice dans la colonne et les impuretés sont éliminées par une seule étape de lavage. L’ADN est ensuite élué dans un tampon d’élution ou dans de l’eau.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Type de colonne | Colonne de centrifugation |
| Contenu et stockage | Le kit de purification d’ADN plasmide PureLink HQ Mini contient suffisamment de colonnes, tubes de prélèvement, tubes d’élution et réactifs PureLink pour 100 purifications. Stocker les composants à température ambiante. Stocker le tampon de remise en suspension après l’ajout de la RNase A à +4°C. La stabilité de tous les réactifs est garantie pendant 6 mois, sous réserve d’un stockage correct. |
| Format | Colonne de centrifugation |
| Isolation Technology | Colonne de centrifugation de silice |
| Balance | Mini |
| Type d’échantillon | Culture bactérienne |
| Type de produit final | ADN plasmide |
| À utiliser avec (application) | PCR, transfection, séquençage, transformation, clonage |
| Compatibilité à haut débit | Non compatible avec des cadences élevées (manuel) |
| Nbre de réactions | 100 préparations |
| Afficher plus |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Nom du produit
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?