Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Pro 96 Genomic DNA Purification Kit
Code produit 10696835
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
384 préparations
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10696835 1 kit 384 préparations
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10696835 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur K182104A
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Includes
Tampon de lyse / liaison génomique, PureLink™ Pro 96, 80 ml ; Tampon de digestion génomique PureLink™ Pro 96, 70 ml ; Tampon de lavage génomique 1 PureLink™ Pro 96, 2 x 100 ml ; Tampon de lavage génomique 2 PureLink™ Pro 96, 2 x 75 ml ; Tampon d’élution génomique PureLink™ Pro 96, 160 ml ; RNase A (20 mg / ml), 8 ml ; Protéinase K PureLink™ Pro 96 (20 mg / ml), 8 ml ; 4 plaques de filtration d’ADN génomique PureLink™ ; 2 x 6 blocs à 96 puits DeepWell ; Rouleau d’aluminium PureLink™, 20 / boîte
Permet des extractions d’ADN génomique (ADNg) à haut rendement et de haute pureté à partir d’une grande variété de types d’échantillons dans une plateforme à haut débit
  • Flexibilité du kit : Un kit fonctionne avec un large éventail de types d’échantillons et de tailles.
  • ADNg Ultraclean : Excellents rapports d’absorbance A260 / A280 et A260 / A230, quelle que soit la source de l’échantillon
  • Conception améliorée : Plaques optimisées, demi-jupes, à 96 puits compatibles avec la centrifugation et la plupart des collecteurs à vide de paillasse et robotiques
Plusieurs sources d’échantillons, un kit
Le kit de purification d’ADN génomique PureLink™ Pro 96 peut être utilisé avec de nombreux types d’échantillons différents, chacun avec son propre protocole optimisé décrit dans le manuel. Parmi les exemples de sources et de quantités d’échantillons pouvant être utilisées avec le kit de purification d’ADN génomique PureLink™ Pro, citons les cellules et les tissus de mammifères, les tissus FFPE, la salive conservée Oragene™, les queues de souris et de rat, le sang total non nucléé (humain, souris), le sang total nucléé (oiseau), les taches sanguines sur papier, les cellules bactériennes et les cellules de levure.
Amélioration de la conception des plaques
Le kit de purification d’ADN génomique PureLink™ Pro 96 offre des plaques à 96 puits, demi-jupe et optimisées, pour des performances et des résultats améliorés. En outre, les buses de plaque avec col annulaire empêchent la contamination croisée des échantillons et améliorent le séchage de la membrane de silice pour empêcher le transfert d’éthanol. Le traitement des échantillons peut être effectué manuellement à l’aide d’un collecteur à vide de paillasse, par centrifugation (à ∽2 x g) ou avec une plateforme automatisée de manipulation des liquides. La structure des plaques à demi-jupe est compatible avec la plupart des collecteurs de vide des stations de travail robotisées.
Rendements et pureté supérieurs
Le kit de purification d’ADN génomique PureLink™ Pro 96 surpasse les produits concurrents en termes de rendement et de pureté de l’ADN pour plusieurs types d’échantillons, y compris le sang. Vous pouvez également obtenir des rendements plus élevés d’ADNg de plus grande pureté (déterminés par des mesures de A260 / A280) quel que soit votre type d’échantillon ; des bactéries aux tissus, en passant par le sang et les cellules. Les nouveaux tampons de lyse et de lavage PureLink™ permettent de délivrer systématiquement des échantillons d’ADNg purifiés avec des taux de lecture d’absorbance de ≅1,9 pour les mesures A260 / A280 et A260 / A230, indiquant l’absence de contamination croisée des protéines ou de la guanidine.
Non compatible avec des cadences élevées (manuel) ; Compatible avec des cadences élevées
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contenu :
• Tampon de lyse / liaison génomique PureLink™ Pro 96, 80 ml
• Tampon de digestion génomique Purelink™ Pro 96, 70 ml
• Tampon de lavage génomique 1 PureLink™ Pro 96, 2 × 100 ml
• Tampon de lavage génomique 2 PureLink™ Pro 96, 2 × 75 ml
• Tampon d’élution génomique PureLink™ Pro 96, 160 ml
• RNase A (20 mg / ml), 8 ml
• Protéinase K PureLink™ Pro 96 (20 mg / ml), 8 ml
• 4 plaques de filtration d’ADN génomique PureLink™
• 2 × 6 blocs à 96 puits DeepWell
• Rouleau d’aluminium PureLink™, 20 / boîte
Stocker tous les composants à température ambiante. Pour le stockage à long terme, la protéinase K et la RNase A peuvent être stockées à 4°C.
Isolation Technology Plaque de silice
Balance Mini
Type d’échantillon Bactéries (Gram +/-), Échantillons buccaux, Cultures cellulaires, Cellules fixées, Cellules d’insecte, Cellules de mammifères, Salive, Biopsie de queue (souris), Biopsie de queue (rat), FFPE
Volume d’élution 50 µl (centrifugeuse), 100 µl (vide), 150 µl
Type de produit final gDNA
À utiliser avec (équipement) Biomek™ FX, systèmes robotiques de manipulation de liquides, collecteur à vide, Eppendorf epMotion, centrifugeuse, TECAN Freedom Evo, TECAN Genesis
À utiliser avec (application) Génotypage, séquençage de nouvelle génération, PCR quantitative en temps réel (qPCR), clonage, transfert Southern, séquençage, PCR
Compatibilité à haut débit Compatible à haut débit, non compatible à haut débit (manuel)
Quantité 1 kit
Conditions d’expédition Température ambiante
Heure du test 35 min
Rendement 0.5 mg (Binding capacity)
Quantité de matériel de démarrage Bacteria: ≤109 cells
Buccal Swab: 1
Cells: ≤106
Dried Blood Spots: ≤5 punches
FFPE: ≤8 sections of 5-15 μM thickness
Mouse Tail: 1 cm
Rat Tail: 0.5 cm
Saliva (Oragene™ preserved): ≤200 μL
Tissue: ≤25 mg
Whole Blood: ≤200 μL
Yeast: ≤107 cells