Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Pro 96 PCR Purification Kit
Code produit 10768035
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10768035 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10768035 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur K310096A
Includes
Quatre plaques à 96 puits et suffisamment de réactifs pour quatre purifications à 96 puits
Plaque de silice
Le kit de purification de PCR PureLink™ Pro 96 associe la chimie d’extraction avancée des plaques de silice à une conception optimisée des plaques de 96 puits pour le traitement manuel ou automatisé de la purification PCR en seulement 20 minutes. Les kits de purification de PCR PureLink™ Pro 96 permettent de supprimer rapidement et efficacement les amorces courtes, les dNTP, les enzymes, les produits de PCR insuffisants et les sels issus des produits PCR. La procédure simple de liaison / lavage / élution Purelink™ facilite les purifications de routine des fragments d’ADN double brin de 100 bp à 12 kb.
Conception améliorée des plaques
Le kit de purification PCR Purelink™ Pro 96 offre des plaques à demi-jupe à 96 puits optimisées pour des performances et des résultats améliorés. En outre, les buses de plaque avec col annulaire empêchent la contamination croisée des échantillons et améliorent le séchage de la membrane de silice pour empêcher le transfert d’éthanol. De plus, le traitement des échantillons peut être effectué manuellement à l’aide d’un collecteur à vide de paillasse, par centrifugation ou avec une plateforme automatisée de manipulation des liquides. La structure des plaques à demi-jupe est compatible avec la plupart des collecteurs de vide des stations de travail robotisées.
Les produits purifiés de PCR, qui utilisent le kit de purification de PCR PureLink™ Pro 96, enregistrent des performances exceptionnelles dans les applications en aval, comme le clonage, le séquençage automatisé d’ADN fluorescent, la PCR, la cartographie des sites de restriction et le marquage.
Compatible avec le haut débit
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Le kit de purification de PCR Purelink™ Pro 96 comprend quatre plaques à 96 puits et suffisamment de réactif pour effectuer 4 purifications à 96 puits. Conserver les composants à température ambiante. La stabilité de tous les réactifs est garantie pendant 12 mois, sous réserve d’une bonne conservation.
Format Kit
Volume d’élution max 50 µl (centrifugeuse), 100 µl (vide), 150 µl
À utiliser avec (équipement) Biomek™ FX, systèmes robotiques de manipulation de liquides, collecteur à vide, Eppendorf epMotion, centrifugeuse, TECAN Freedom Evo, TECAN Genesis
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
Gamme de produits PureLink
Type de produit Kit de purification par PCR
Pureté ou qualité De qualité biologie moléculaire
Quantité 1 kit
Durée de fonctionnement 20 min
Balance Mini
Conditions d’expédition Température ambiante
Cible ADN provenant de réactions enzymatiques (par exemple PCR)
À utiliser avec (application) Séquençage de nouvelle génération (NGS), Clonage
Type de produit final ADN
Technologie d’isolement Plaque de silice
Nbre de réactions 96 préparations
Type d’échantillon Produits de PCR