Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Nucleic Acid Purification Rack
Code produit 10175312
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10175312 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10175312 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur K210013
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Includes
Le rack de purification d’acide nucléique PureLink est constitué de : Rack pour supports de colonne (pour le traitement de 12 colonnes Miniprep, 8 colonnes Midiprep et 4 colonnes Maniprep), rack pour tubes de prélèvement (peut contenir plusieurs types et tailles de tubes de récupération) et plateau à déchets à grande capacité pour la collecte des déchets.
Le réservoir de déchets s’emboîte dans le portoir de tubes de prélèvement pour un stockage compact.
  • Grande capacité pratique pour une colonne de tailles différentes
  • La fonction d’emboîtement compacte est pratique pour le stockage.
  • Le rack de purification des acides nucléiques PureLink est conçu pour être utilisé avec les colonnes des systèmes de purification des plasmides PureLink HiPure.
  • Le rack comprend les deux racks de tubes de collecte pour le maintien des tubes de récupération de taille différente et un réservoir à déchets de grande capacité.
  • Un rack peut contenir jusqu’à 12 colonnes MiniPrep, 8 colonnes MidiPrep et 4 colonnes MaxiPrep.
Analyse et purification d’ARN et d’ADN, extraction d’ADN, maxi préparation, midi préparation, mini préparation, purification d’ADN plasmide
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Rack de purification d’acides nucléiques
Format Portoir
Contenu et stockage Le rack de purification d’acide nucléique PureLink™ est constitué de : Rack pour supports de colonne (pour le traitement de 12 colonnes MiniPrep, 8 colonnes MidiPrep et 4 colonnes MaxiPrep), rack pour tubes de prélèvement (peut contenir plusieurs types et tailles de tubes de récupération) et plateau à déchets à grande capacité pour la collecte des déchets.
Gamme de produits PureLink
Quantité 1 de chaque