Learn More
Invitrogen™ PureLink™ PCR Micro Kit
Code produit 10409033
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 préparations
250 préparations
50 préparations
Conditionnement:
1 pièce
250 préparations
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10409033 50 préparations 1 pièce
10490344 10 préparations 1 pièce
10043063 250 préparations 250 préparations
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10409033 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur K310050
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
Colonnes, tampons de liaison et de lavage, tubes de récupération et le manuel
Colonne de centrifugation de silice
Les micro-kits PCR PureLink™ sont parfaits pour purifier et concentrer l’ADN à partir de réactions de PCR à faible rendement ou de digestion par des enzymes de restriction. Ces fragments et amplicons d’ADN hautement purifiés fournissent d’excellents résultats dans les applications en aval telles que le séquençage de l’ADN, la digestion par des enzymes de restriction, le clonage, la PCR et le marquage. Les micro-kits PCR PureLink™ offrent une méthode simple et rapide pour purifier et concentrer les fragments d’ADN de taille allant de 100 bp à 12 kb. La conception unique des micro-buses permet une récupération jusqu’à 95 % des fragments d’ADN avec un très faible volume d’élution de 5 μl. Avec un coefficient de variance du volume d’élution inférieur 10 %, vous avez l’assurance qu’aucun éthanol n’est reporté des étapes de nettoyage, vous offrant ainsi la meilleure chance de succès dans les applications en aval. L’élimination des amorces, des dNTP, des enzymes et des sels dépasse les 98,5 %. Ce kit peut également éliminer efficacement les nucléotides marqués à l’aide d’un colorant non incorporé issus d’une réaction de marquage d’ADNc.
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Le kit comprend des colonnes, tampons de liaison et de nettoyage, tubes de récupération et le manuel. Conserver à température ambiante.
Format Colonne de centrifugation
Volume d’élution max µl
Volume d’élution min 5 µl
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
Gamme de produits PureLink
Type de produit Micro-kit PCR
Quantité 50 préparations
Durée de fonctionnement 10 min
Plage de séparation 100 bp jusqu’à 12 kb
Conditions d’expédition Température ambiante
Volume de matériau de démarrage 125 µl
Cible ADN provenant de réactions enzymatiques (par exemple PCR)
À utiliser avec (application) Clonage, PCR standard
Technologie d’isolement Colonne de centrifugation de silice
Nbre de réactions 50 préparations
Type d’échantillon Réactions de marquage d’ADNc
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • PCR Micro Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine hydrochloride
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.