Learn More
Invitrogen™ PureLink™ PCR Purification Binding Buffer B2
Description
Le tampon de liaison de purification par PCR B2 PureLink™ est le tampon de liaison utilisé avec le kit de purification par PCR PureLink™. Il est ajouté directement aux produits PCR lors de la première étape de la procédure du kit de purification par PCR PureLink™ pour faciliter la liaison de l’ADN à la membrane de silice. Le tampon est activé par l’ajout de 80 ml d’isopropanol.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Gamme de produits | PureLink |
| Type de produit | Tampon de liaison B2 pour purification de PCR |
| Quantité | 120 mL |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |