Learn More
Invitrogen™ Kit de purification PCR PureLink™
Code produit 10404412
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 préparations
50 préparations
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10404412 250 préparations 1 pièce
10751164 50 préparations 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10404412 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur K310002
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Aucune purification fastidieuse du gel n’est nécessaire
The PureLink PCR Purification Kit provides a more convenient, rapid, and high-yielding purification process compared to other companies' kits. After PCR amplification, purification of the PCR amplicons is required for many common downstream applications, including enzyme digestion, ligation, sequencing, and labeling experiments, to prevent enzymes (polymerase, restriction enzyme) and reaction components (dNTPs, primers, buffers, salts) from carrying over, contaminating, and negatively influencing the downstream experiments.
  • Fournit deux tampons de liaison pour les fragments > 100 bp ou > 300 bp.
  • Peut être effectuée dans une colonne unique ou une plaque à 96 puits.
  • Prend moins de 10 min.
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction d’ADN, nettoyage du produit PCR
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C to 8°C.
Format Kit
Volume d’élution max 50 μL
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
Temps de purification 15 min.
Quantité 250 préparations
Durée de fonctionnement 10 min
Conditions d’expédition Température ambiante
Volume de matériau de démarrage ≤100 μL PCR product, or ≤40 μg dsDNA
Rendement 40 μg (Binding capacity)
À utiliser avec (application) Séquençage de nouvelle génération (NGS), Clonage, PCR standard, Nucleic Acid Labeling, Cloning
Type de produit final PCR Amplicon
Technologie d’isolement Colonne de centrifugation de silice
Type d’échantillon Produits de PCR