Learn More
Invitrogen™ Kit de purification PCR PureLink™
Code produit 10751164
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 préparations
50 préparations
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10751164 50 préparations 1 pièce
10404412 250 préparations 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10751164 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur K310001
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Aucune purification fastidieuse du gel n’est nécessaire
The PureLink PCR Purification Kit provides a more convenient, rapid, and high-yielding purification process compared to other companies' kits. After PCR amplification, purification of the PCR amplicons is required for many common downstream applications, including enzyme digestion, ligation, sequencing, and labeling experiments, to prevent enzymes (polymerase, restriction enzyme) and reaction components (dNTPs, primers, buffers, salts) from carrying over, contaminating, and negatively influencing the downstream experiments.
  • Fournit deux tampons de liaison pour les fragments > 100 bp ou > 300 bp.
  • Peut être effectuée dans une colonne unique ou une plaque à 96 puits.
  • Prend moins de 10 min.
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction d’ADN, nettoyage du produit PCR
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenu et stockage For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C to 8°C.
Format Kit
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
Gamme de produits PureLink
Type de produit Kit de purification par PCR
Quantité 50 préparations
Durée de fonctionnement 10 min
Conditions d’expédition Température ambiante
Cible ADN provenant de réactions enzymatiques (p. ex. PCR)
À utiliser avec (application) Séquençage de nouvelle génération (NGS), Clonage
Technologie d’isolement Colonne de centrifugation de silice
Type d’échantillon Produits de PCR
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • PURELINK PCR PURIFICATION KIT
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine hydrochloride