Learn More
Invitrogen™ Kit d’extraction rapide sur gel PureLink™
Description
Includes
- Tampon de solubilisation de gel (L3)
- Tampon de lavage (W1)
- Tampon d’élution (E5) ; (10 mM de Tris-HCl, pH 8,5)
- Colonnes d’extraction rapide de gel
- Tubes de lavage
- Tubes de récupération
The PureLink™ Quick Gel Extraction Kit allows you to rapidly and efficiently purify DNA fragments from TAE or TBE agarose gels of various percentages. DNA can be extracted and purified from agarose gels with different melting points in ∼30 minutes using PureLink™ silica membrane-based quick gel extraction columns. For your convenience, purification protocols are provided for centrifugation and for vacuum.
Le kit d’extraction PureLink Quick Gel vous permet de purifier rapidement et efficacement des fragments d’ADN à partir de gels d’agarose TAE ou TBE de divers pourcentages. L’ADN peut être extrait et purifié à partir des gels d’agarose à différents points de fusion en ∽ 30 minutes à l’aide des colonnes d’extraction rapide de gel dotées de membranes à base de silice PureLink.
- Purifie les fragments d’ADN à partir de gels d’agarose TAE et TBE avec divers pourcentages et points de fusion
- Permet de réaliser la procédure en 30 minutes environ
- Purifie facilement les fragments d’ADN de 40 bp à 10 kb à partir de gels
- Parvient à un taux élevé de récupération des fragments d’ADN
- Liaison et purification d’une quantité d’ADN allant jusqu’à 15 μg avec une colonne
- Purifie des fragments d’ADN d’excellente qualité, qui démontrent des performances fiables durant la PCR, la digestion par enzymes de restriction, le clonage et le marquage
- Le kit d’extraction PureLink Quick Gel n’est pas conçu pour purifier l’ADN plasmidique superenroulé ni l’ADN génomique à partir des gels d’agarose
- Seuls les fragments d’ADN linéaires peuvent être purifiés à partir des gels avec ce kit
- Emballage moins dangereux et durable
Extraction de gel d’agarose, purification et analyse d’ADN et d’ARN, extraction d’ADN
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | PureLink Elution Tubes For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C to 8°C. |
| Isolation Technology | Colonne de centrifugation ou à vide, colonne de centrifugation de silice |
| Type d’échantillon | Fragments d’ADN dans les coupes de gel d’agarose, Échantillons de gel |
| Volume d’élution | 50 μL |
| Type de produit final | ADN |
| À utiliser avec (application) | Séquençage de nouvelle génération, clonage, séquençage, marquage des acides nucléiques, PCR, transcription in vitro |
| Compatibilité à haut débit | Non compatible avec des cadences élevées (manuel) |
| Marqueur ou colorant | Bromure d’éthidium, SYBR Safe |
| Quantité | 50 préparations |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 0.12 LT PURELINK GEL EXTRACTION KIT
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P330-Rincer la bouche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid, compound with guanidine