Learn More
Invitrogen™ Kit combiné d’extraction rapide de gel et de purification PCR PureLink™
Product Code. 10606845
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 préparations
Unit Size:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
10606845 50 préparations 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10606845 Supplier Invitrogen™ Supplier No. K220001
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Includes
Le kit mixte de purification par PCR et d’extraction sur gel rapide PureLink contient suffisamment de colonnes, tubes de prélèvement, tubes d’élution et réactifs PureLink pour 50 préparations.
Conçu pour purifier les fragments d’ADN à partir de gels d’agarose
PureLink™ Quick Gel Extraction and PCR Purification Combo Kit offers the ability to perform both a gel extraction or a PCR purification a single kit.
De qualité biologie moléculaire
  • Permet d’effectuer à la fois une extraction sur gel ou une purification par PCR avec un seul kit
  • Grâce à une cartouche de centrifugation à base de silice, cette procédure simple permet de purifier des fragments d’ADN de 40 pb à 10 kb en < 30 minutes.
  • Fournit également tous les composants permettant l’élimination rapide et efficace d’amorces courtes, de dNTP, d’enzymes, de produits de PCR déficitaires et de sels issus des fragments de PCR > 100 pb en moins de 10 minutes.
  • L’ADN isolé à l’aide du kit PureLink est exempt de protéines, de colorants et d’agarose. Ce kit prêt à l’emploi s’utilise pour un vaste éventail d’applications, notamment le séquençage automatisé d’ADN fluorescent, le séquençage manuel d’ADN, la PCR, la transcription in vitro, la cartographie des restrictions, le clonage et le marquage.
  • Contient tous les tampons du kit d’extraction rapide sur gel PureLink, ainsi que le tampon de liaison PCR du kit de purification par PCR PureLink avec colonne à couvercle Invitrogen.
  • Le temps de purification est de 20 minutes.
Extraction de gel d’agarose, purification et analyse d’ADN et d’ARN, extraction d’ADN
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenu et stockage For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C to 8°C.
Isolation Technology Colonne de centrifugation de silice
Balance Mini
Type d’échantillon Fragments d’ADN dans les coupes de gel d’agarose, Produits de PCR
Volume d’élution 30 à 100 µl
Type de produit final ADN
À utiliser avec (application) Séquençage de nouvelle génération, clonage, séquençage, marquage des acides nucléiques, PCR, transcription in vitro
Compatibilité à haut débit Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Marqueur ou colorant Bromure d’éthidium, SYBR Safe
Quantité 50 préparations
Conditions d’expédition Température ambiante
Heure du test 20 min
Rendement 15 μg
Quantité de matériel de démarrage Agarose Gel: ≤400 mg, PCR Product: ≤100 μL, or ≤40 μg dsDNA
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • PureLink Quick Gel Extraction and PCR Purification Combo Kit
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid, Guanidine hydrochloride