Learn More
Invitrogen™ Kit de mini-préparation de plasmide rapide PureLink™
Description
Includes
- Tampon de resuspension (R3)
- RNase A (20 mg/ml)
- Tampon de Lyse (L7)
- Tampon de précipitation (N4)
- Tampon de lavage (W9)
- Tampon de lavage (W10)
- Tampon TE (TE)
- Colonnes à centrifuger
- Tubes de lavage et de récupération
The PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit is designed for rapid isolation of sequencing-grade plasmid DNA from E.coli in 30-45 minutes, using silica membrane columns.
• Rapide : ADN plasmidique prêt à l’emploi normalement en environ 30 min
• Flexible : les formats fonctionnent avec des plateformes de mise sous vide et de centrifugation
Isolement fiable et économique de l’ADN plasmidique
Le mini-kit de préparation d’ADN plasmidique PureLink™ Quick permet d’isoler de l’ADN plasmidique de haute qualité à partir de cultures de 1 à 5 ml en 30 à 45 min, en utilisant des colonnes à centrifuger PureLink™. Ces colonnes utilisent une membrane de silice unique pour atteindre des rendements élevés allant jusqu’à 40 µg d’ADN plasmidique de qualité séquençage. Les cellules sont lysées à l’aide d’une procédure alcaline / SDS et le lysat est appliqué à une colonne à membrane de silice qui lie sélectivement l’ADN plasmidique. Les contaminants sont éliminés avec du tampon de nettoyage et l’ADN plasmidique est élué dans un tampon TE. L’ADN élué convient à toutes les applications courantes en aval.
Compatible avec les formats flexibles
Le kit de minipréparation plasmidique rapide PureLink™ peut être utilisé avec une centrifugeuse ou un collecteur à vide pour purifier l’ADN plasmidique. Typiquement, l’ADN isolé à l’aide du kit de minipréparation plasmidique rapide PureLink™ a un rapport A260 / A280 > 1,80 lorsque les échantillons sont dilués dans du Tris-HCl (pH 7,5), indiquant que l’ADN est raisonnablement exempt de protéines qui pourraient interférer avec des applications en aval.
L’ADN isolé peut être utilisé lors de différentes applications en aval
L’ADN plasmidique purifié avec le kit de minipréparation plasmidique rapide PureLink™ convient à toutes les applications courantes en aval, y compris les transformations cellulaires bactériennes et mammifères, le séquençage de l’ADN, la digestion par enzymes de restriction, le clonage et la PCR.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Concentration | 20 mg/ml |
| Type de colonne | Colonne de centrifugation |
| Contenu et stockage | • Resuspension buffer • RNase A (20 mg/mL) • Lysis buffer • Precipitation buffer • Wash buffers • TE buffer • Spin columns in wash tubes • Elution tubes |
| Format | Colonne de centrifugation |
| Isolation Technology | Colonne de centrifugation de silice |
| Type d’échantillon | Culture bactérienne |
| Type de produit final | ADN plasmide |
| À utiliser avec (application) | Séquençage de nouvelle génération, clonage, séquençage, marquage des acides nucléiques, PCR, transformation |
| Compatibilité à haut débit | Non compatible avec des cadences élevées (manuel) |
| Nbre de réactions | 50 préparations |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- PureLink Quick Plasmid Miniprep Kit
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium azide, Sodiumhydroxide, Guanidine hydrochloride, Guanidine hydrochloride