Learn More
Invitrogen™ pYES2.1 TOPO™ TA Yeast Expression Kit
Code produit 10444202
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 réactions
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10444202 20 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10444202 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur K415001
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Includes
Chaque kit d’expression pYES2.1 TOPO TA contient deux boîtes. La boîte pYES2.1 TOPO TA contient tous les réactifs nécessaires à la ligature, y compris 200 ng de vecteur pYES2.1 / V5-His-TOPO activé par topoisomérase I, eau stérile, dNTP, tampon PCR 10X, solution saline, modèle de contrôle et amorces, amorces antisens V5 C-term et sens GAL1 pour le séquençage ou l’analyse PCR et plasmide de contrôle d’expression. L’autre boîte contient tous les réactifs nécessaires à la transformation, y compris 21 aliquotes de 50 μl d’E. coli chimiquement compétentes TOP10F, un milieu S.O.C. et un pUC19 de contrôle plasmide superenroulé.
Offre un clonage direct du produit PCR amplifié par Taq dans un vecteur d’expression de Saccharomyces cerevisiae
  • Utilise un vecteur pYES2.1 / V5-His-TOPO activé par topoisomérase I et linéarisé pour un clonage en 5 minutes sur paillasse et produit >85 % de recombinants
  • Le vecteur pYES2.1 / V5- His-TOPO présente une origine de réplication de 2 μ pour un gène de maintenance en nombre élevé pour la sélection auxotrophique sur milieu minimal économique
  • Étiquettes d’épitope C-terminal V5 et de polyhistidine (6xHis) pour une détection et une purification efficaces
Expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse, systèmes d’expression S. cerevisiae, expression de levure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Accélérateur GAL1
Type de produit Kit d’expression des levures TA
Contenu et stockage Chaque kit d’expression pYES2.1 TOPO™ TA contient deux boîtes. La boîte pYES2.1 TOPO™ TA contient tous les réactifs nécessaires à la ligature, y compris 200 ng de vecteur pYES2.1/V5-His-TOPO™ activé par topoisomérase I, eau stérile, dNTP, tampon PCR 10cX, solution saline, modèle de contrôle et amorces, amorces antisens V5 C-term et sens GAL1 pour le séquençage ou l’analyse PCR et plasmide de contrôle d’expression. Stockage à -20°C. La boîte One Shot™ contient tous les réactifs nécessaires à la transformation, y compris compris vingt et une aliquotes de 50 µl d’E. coli chimiquement compétentes TOP10F´, un milieu S.O.C. et un pUC19 de contrôle plasmide superenroulé. Conservation à -80°C. La stabilité de tous les composants est garantie à la température indiquée pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement conservés.
Résistance aux antibiotiques des bactéries Ampicilline (AmpR)
Marqueur de protéine Étiquette His (6x), étiquette d’épitope V5
Méthode de clonage TOPO™-TA
Quantité 20 réactions
Vecteur Vecteurs pYES, TOPO-TA Cloning
Gamme de produits TOPO, YES