Learn More
Invitrogen™ pYES2/CT Yeast Expression Vector
Code produit 11570866
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 μg
Conditionnement:
20µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11570866 20 μg 20µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11570866 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur V825120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1058.00€
    793.50€ / 20µg
    Économisez 264.50€
    25% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Includes
Les vecteurs sont surenroulés et lyophilisés. Comprend un vecteur de contrôle d’expression lacZ et un stabilisateur de levure INVSc1.
Vecteur d’expression de S. cerevisiae dérivé du vecteur pYES2 parental
  • Présente le gène URA3 pour la sélection dans la levure
  • pYES2 / CT contient un épitope V5 C-terminal pour la détection et une étiquette de polyhistidine (6xHis) pour la purification
Expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse, systèmes d’expression S. cerevisiae, expression de levure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Accélérateur GAL1
Type de produit Vecteur d’expression de levure
Contenu et stockage Les vecteurs sont superenroulés et lyophilisés. pYES2 / NT est fourni dans trois cadres de lecture. pYES / NT et pYES / CT comprennent un vecteur de contrôle de l’expression lacZ et un stabilisateur de levure INVSc1. Conserver les vecteurs à -20°C. Stockage du stabilisateur à +4°C. La stabilité de tous les réactifs est garantie pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement conservés.
Résistance aux antibiotiques des bactéries Ampicilline (AmpR)
Marqueur de protéine Étiquette His (6x), étiquette d’épitope V5
Méthode de clonage Enzyme de restriction / MCS
Quantité 20 μg
Vecteur pYES
Gamme de produits YES