Learn More
Invitrogen™ pYES2/NT A, B, & C Yeast Expression Vectors
Code produit 10072372
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 μg
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10072372 20 μg 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10072372 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur V825220
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Includes
Les vecteurs sont fournis superenroulés et lyophilisés. pYES2 / NT est fourni dans trois cadres de lecture. Comprend un vecteur de contrôle d’expression lacZ et un stabilisateur de levure INVSc1.
Vecteur d’expression de S. cerevisiae dérivé du vecteur pYES2 parental
  • Proposer le gène URA3 pour la sélection dans la levure
  • pYES2 / NT est doté d’un épitope Xpress™ d’extrémité N-terminale pour la détection avec l’anticorps anti-Xpress et une étiquette de polyhistidine (6xHis) pour la purification avec de la résine de chélation de nickel
Expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse, systèmes d’expression S. cerevisiae, expression de levure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Accélérateur GAL1
Type de produit Vecteur d’expression de levure
Contenu et stockage Les vecteurs sont fournis superenroulés et lyophilisés. pYES2/NT est fourni dans trois cadres de lecture. pYES/NT et pYES/CT comprennent un vecteur de contrôle de l’expression lacZ et un stabilisateur de levure INVSc1. Conserver les vecteurs à -20°C. Stockage du stabilisateur à +4°C. La stabilité de tous les réactifs est garantie pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement conservés.
Résistance aux antibiotiques des bactéries Ampicilline (AmpR)
Marqueur de protéine Étiquette His (6x), étiquette épitope V5, étiquette épitope Xpress
Méthode de clonage Enzyme de restriction / MCS
Quantité 20 μg
Vecteur pYES
Gamme de produits YES