Learn More
Invitrogen™ pYES2 Yeast Expression Vector
Code produit 11580866
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 μg
Conditionnement:
20µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11580866 20 μg 20µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11580866 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur V82520
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Includes
20 μg de vecteur d’expression, un stabilisateur E. coli TOP10F et un stabilisateur de levure INVSc1.
Pour l’expression native de la protéine d’intérêt dans S. cerevisia
  • Contient le gène URA3 pour la sélection dans la levure et l’origine 2μ pour une maintenance d’un nombre élevé de copies
Expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse, systèmes d’expression S. cerevisiae, expression de levure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Accélérateur GAL1
Type de produit Vecteur d’expression de levure
Contenu et stockage Le kit de vecteur pYES2 comprend 20 µg de vecteur d’expression, un stabilisateur TOP10F´ E. coli et un stabilisateur de levure INVSc1. Stockage du vecteur à -20°C. Stockage des stabilisateurs TOP10F´ et INVSc1 à +4°C. La stabilité de tous les réactifs est garantie pendant 6 mois, sous réserve d’un stockage correct.
Résistance aux antibiotiques des bactéries Ampicilline (AmpR)
Marqueur de protéine Non étiqueté
Méthode de clonage Enzyme de restriction / MCS
Quantité 20 μg
Vecteur pYES
Gamme de produits YES