Learn More
Invitrogen™ RadPrime DNA Labeling System
Code produit 10780194
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 réactions
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10780194 30 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10780194 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 18428011
 Article restreint
En stock
Idéal pour la préparation rapide (moins de 10 min) de sondes marquées 32 P d’activité spécifique élevée pour la détection de l’ADN et de l’ARN
  • Produit des sondes qui peuvent détecter des acides nucléiques sur des transferts de Southern ou du Nord, des ascenseurs de plaques, des hybridations de colonies et des hybridations in situ
  • Donne >109 cpm/μg d'ADN de contrôle à l'aide de [32P]-dCTP
  • Étiquettes 25 ng d'ADN en une seule réaction
  • Tests de performance et de qualité : L’incorporation d’un nucléotide au marquage radioactif est vérifiée en utilisant l’ADN de contrôle dans une réaction de marquage des amorces aléatoires
Purification et analyse d’ADN et d’ARN, étiquetage d’ADN, transfert Northern, électrophorèse et transfert sur gel d’acide nucléique, étiquetage d’acides nucléiques et oligosynthèse, transfert Southern
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Système de marquage d’ADN
Méthode de détection Radioactif
Contenu et stockage Les composants du système d'étiquetage de l'ADN RadPrime sont répertoriés dans le tableau de droite. Stockage à -20°C.
.
Type de produit final Sondes (ADN marqué)
Marqueur ou colorant 32P (phosphore 32)
Comprend l’étiquette ou le colorant Non
Cible d’étiquetage ADN (général)
Méthode d’étiquetage Marquage direct
Conditions d’expédition Glace carbonique
Quantité 30 réactions