Learn More
Invitrogen™ Amorces aléatoires
Description
Random Primers are oligodeoxyribonucleotides (mostly hexamers) used to prepare labeled DNA probes from templates for filter hybridization or in situ hybridization and to prime mRNAs with or without poly(A) for cDNA synthesis. These primers are truly random and are suitable for DNA synthesis using Klenow fragments with DNA templates or for cDNA synthesis using reverse transcriptase with mRNA templates. To avoid storage buffer interference, Random Primers are supplied in a low-salt-concentration buffer.
Performance and quality testing:
Incorporation of a radioactively labeled nucleotide is verified using control DNA in a Random Primers labeling reaction
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Spécification
Spécification
| Type de produit | Primer |
| Contenu et stockage | 100 µL d’amorces aléatoires sont fournies à une concentration de 3 µg/µl dans 3 mM de Tris-HCl (pH 7,0), 0,2 mM d’EDTA. Conserver à -20°C. Stabilité garantie pendant 6 mois lorsqu’il est correctement conservé. |
| Conditions d’expédition | Produit homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée |
| Concentration | 3 μg/μL |
| Primer | Aléatoire |
| Quantité | 100 μl |
| À utiliser avec (application) | Synthèse d’ADNc |
| Forme | Liquide |